Learn More
Gibco™ CHO DG44 Cells (cGMP banked) and Media Kit
Code produit. 10033384
Click to view available options
Quantité:
1 kit
Conditionnement:
1 pièce
Code produit. 10033384
Marque: Gibco™ A1100001
Cellules CHO DG44 (BPFa relevé) et kit de milieux de culture
Le kit de cellules CHO DG44 (BPFa relevé) et de milieux est optimisé pour la croissance de cellules ovariennes de hamsters chinois (CHO) déficientes en dihydrofolate réductase (DHFR-) et l’expression de protéines recombinantes dans une culture en suspension. Ce kit fournit ce qui suit :
Un milieu GIBCO™ CD DG44 — un milieu sans protéines défini chimiquement et spécifiquement conçu pour permettre une croissance et une expression optimales des cellules DG44 dans une culture en suspension
Des cellules CHO DG44 (BPFa relevé) —Des cellules CHO DG parentales44 ont été produites, relevées et testées pour répondre aux normes de qualité des BPFa. Celles-ci sont pré-adaptées au milieu CD DG44 et sélectionnées pour une croissance cellulaire et une efficacité de transfection supérieures.
En outre, le kit de cellules CHO DG44 (BPFa relevé) et de milieux comprend de la L-glutamine et du Pluronic™ F-68 pour une croissance et une expression optimales des cellules DG44 dans un environnement sans protéines chimiquement défini.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Classification Exempt de composants d’origine animale, défini chimiquement, exempt de protéines, exempt de sérum
Contenu et stockage CHO DG44 Cells (cGMP banked) and Media Kit (SKU A1100001) contains:
• CD DG44 Medium 1000 mL- 12610-010, store in the dark at 2-8°C
• CHO DG44 Cells (cGMP banked) 1 vial (> 1x10^7 cells) - A1097101 (see limited label license), store in liquid nitrogen
• PLURONIC F-68, 10% (100X) 100 mL - 24040-032, store at room temperature
• L-glutamine-200mM (100X) 100 mL - 25030-081 or 25030-024 (CE marked version for Europe only), store at -20°C
Lignée cellulaire CHO DG44
Culture Type Culture cellulaire en suspension
Espèces Hamster
Recommandation pour les milieux Milieu CD DG44
Nbre de cellules 1 x 107
Gamme de produits Gibco
Quantité 1 kit