Learn More
Gibco™ CHO CD EfficientFeed™ B AGT™ Nutrient Supplement
Supplément nutritif CHO CD EfficientFeed™ B AGT™
Marque:  Gibco™ A1245601
Code nomenclature Nacres: NA.71
Informations supplémentaires : Poids : 113.39000kg
Code produit. 11370892
Cet article est actuellement indisponible ou discontinu. Veuillez consulter la page produit pour de possible alternative dans l’onglet
Voir les produits de remplacement »
Description
Description
Le supplément nutritif Gibco™ CHO CD EfficientFeed™ B AGT™ est un produit de format sec en une seule partie pour l’ajout de lots nourris à la culture de lignées cellulaires multiples. Le supplément nutritif CHO CD EfficientFeed™ B AGT™ (Advanced Granulation Technology™) est une formulation définie chimiquement, sans composant d’origine animale qui ne contient pas de protéines, d’hydrolysats ou de composants de composition définie de manière incomplète.
Le format AGT™ est conçu pour la fabrication à grande échelle et la facilité d’utilisation. Ce produit est également disponible en format liquide pour une utilisation et une expérimentation à petite échelle.
  • Attendez-vous à des augmentations de productivité de 2 à 5 fois
  • Évitez les problèmes associés à l’utilisation d’hydrolysats et d’autres alternatives tout en bénéficiant de performances supérieures
  • Simplifiez la mise à l’échelle en optimisant la valeur de la reconstitution simple d’AGT™
  • Obtenez des performances comparables à celles de notre produit de catalogue de liquides d’origine
  • Prêt pour une utilisation à plus grande échelle avec des options de conditionnement pratiques (10 L et 100 L)
    Quel supplément nutritif EfficientFeed™ choisir ?
    Envisagez le kit CHO CD Efficient Feed™ lorsque :
  • vous utilisez un milieu de base avec moins de 6 g/l de glucose et aucun hydrolysat au jour 0
    Envisagez le supplément CHO CD EfficientFeed™ A lorsque :
  • vous êtes en train d’utiliser le CD OptiCHO™ comme milieu de croissance cellulaire de base
    Envisagez le supplément CHO CD EfficientFeed™ B lorsque :
  • vous êtes en train d’utiliser le CD CHO comme milieu de croissance cellulaire de base
    Envisagez le supplément CD EfficientFeed™ C AGT™ lorsque :
  • vous souhaitez une productivité accrue de GS CHO et d’autres lignées cellulaires sélectionnées
  • vous êtes en train d’utiliser le CD FortiCHO™ comme milieu de croissance cellulaire de base
  • vous utilisez un milieu de base contenant plus de 6 g/l de glucose ou un hydrolysat au jour 0
    Augmentation des titres
    Il a été démontré que les suppléments CHO CD EfficientFeed™ augmentaient les titres de 2 à 5 fois par rapport à la culture par lot, et sont un excellent point de départ pour le développement de processus (figures 1a et 1b). De plus, ils surpassent les alternatives compétitives, y compris les hydrolysats (figures 2, 3a et 3b).
    Mise à l’échelle simple et économies
    La capacité de mise à l’échelle dans un format sec facilite la manipulation et le stockage dans le cadre de la fabrication et d’autres bioprocédés. Avec le format sec AGT™ (Advanced Granulation Technology™), il est possible de stocker et d’utiliser le produit de manière encore plus facile et sûre que les produits traditionnels au format sec. Le supplément nutritif CHO CD EfficientFeed™ B AGT™ est offert en conditionnement de 10 L et 100 L qui permet une mise à l’échelle à partir du liquide du catalogue de 1 L en un procédé transparent et permet aussi de réaliser des économies lors de l’achat de volumes de niveau de production.
    Performances comparables au supplément liquide
    Tout aussi important que la commodité et la simplicité du format sec AGT™ (Advanced Granulation Technology™), le produit offre des performances comparables au liquide CHO CD EfficientFeed™ B (figure 4). Les deux formes ont présenté des performances semblables lors de nos tests et la version AGT™ a été utilisée avec succès comme prototype dans de nombreux processus par plusieurs sociétés.
    Facilité d’utilisation du format AGT™
    Le supplément nutritif CHO CD EfficientFeed™ B AGT™ offre un confort de mise à l’échelle au format sec, ainsi qu’une reconstitution simple par l’ajout d’eau et une seule étape d’ajustement du pH (voir les instructions complètes sur la fiche produit ci-dessous).
    À des fins de recherche ou de fabrication. Ne pas utiliser pour des procédures de diagnostic.
  • Spécification
    Spécification
    Dry format medium
    Store at 2 to 8°C, Store Dark and Dry
    Animal Origin-free, Chemically-defined, Protein-free, Serum-free
    AGT
    Serum-Free
    Sodium Pyruvate, Sodium Bicarbonate
    Low
    Cell Culture Grade, Qualified for Further Manufacturing, Research Grade
    Chemically Defined Nutrient Feeding Supplement
    Solubility
    CHO
    Culture cellulaire en suspension
    Supplément nutritif CHO CD
    Non-sterile
    No Glutamine, No Phenol Red, No Insulin
    Ropak Bucket
    100 L
    Wet Ice
    Promotions
    À des fins de recherche ou de commercialisation avancée Ne pas utiliser pour des procédures de diagnostic.