Learn More
Thermo Scientific Chemicals Chlorprophame
Click to view available options
Quantité:
5 g
25 g
Description
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Spécification
Spécification
Nom chimique ou matériau | Chlorprophame |
Quantité | 5 g |
Solubilité | Solubilité aq. soln. : insoluble. Autres solubilités : miscible avec de l’acétone, du méthanol, de l’éthanol |
Point de fusion | 36,0°C à 38,0°C |
Poids de la formule | 213,66 |
Clé InChI | CWJSHJJYOPWUGX-UHFFFAOYSA-N |
SMILES | CC(C)OC(=O)NC1=CC=CC(Cl)=C1 |
Nom IUPAC | propan-2-yl N-(3-chlorophenyl)carbamate |
Poids moléculaire (g/mol) | 213.66 |