Learn More
Chlorotriméthylsilane, 98 %, Thermo Scientific Chemicals Code produit.: 11430990
Chlorotriméthylsilane, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit. 11430990
1000 mL
Click to view available options
Quantité:
1000 mL
Code produit. 11430990
Marque: Thermo Scientific Alfa Aesar A13651.AU
Demander un format en vrac ou personnalisé
Le chlorotriméthylsilane est utilisé pour silaniser la verrerie de laboratoire, ce qui rend les surfaces plus lipophiles. Il est utilisé dans la production d’halogénures de triméthylsilyle, de pseudohalogénures et de divers composés organiques du silicone. Il est également utilisé pour produire de l’hexaméthyldisilane par réduction.
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Alfa Aesar. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / de produit Alfa Aesar d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
Applications
Le chlorotriméthylsilane est utilisé pour silaniser la verrerie de laboratoire, ce qui rend les surfaces plus lipophiles.Il est utilisé dans la production d’halogénures de triméthylsilyle, de pseudohalogénures et de divers composés organiques du silicone.Il est également utilisé pour produire de l’hexaméthyldisilane par réduction.
Solubilité
Miscible avec l’éther, le benzène, l’éther diéthylique et le perchloroéthylène.
Remarques
Incompatible avec l’eau, les acides forts, les agents oxydants forts, les bases fortes, les alcools, les aldéhydes, les amines, les cétones et les esters.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Point d’ébullition 56°C to 58°C
Nom chimique ou matériau Chlorotrimethylsilane
Point de fusion -58°C
CAS 75-77-4
Quantité 1000 mL
Formule moléculaire C3H9ClSi
Formule linéaire (CH3)3SiCl
Numéro MDL MFCD00000502
Numéro UN UN1298
Beilstein 1209232
Point d’éclair -27°C
Synonyme trimethylchlorosilane, trimethylsilyl chloride, silane, chlorotrimethyl, trimethyl chlorosilane, monochlorotrimethylsilicon
Informations sur la solubilité Miscible with ether,benzene,diethylether and perchloroethylene.
Clé InChI IJOOHPMOJXWVHK-UHFFFAOYSA-N
SMILES C[Si](C)(C)Cl
Nom IUPAC chlorotriméthylsilane
Poids moléculaire (g/mol) 108.64
CID PubChem 6397
ChEBI CHEBI:85069
Poids de la formule 108.64
Pourcentage de pureté ≥98%
Odeur Chlorine-like
Indice de réfraction 1.389
Sensibilité Moisture sensitive
Densité 0.856
Afficher plus Afficher moins
Certificats
Un numéro de lot est requis pour afficher les résultats sur les certificats. Pour retrouver le numéro de lot sur des commandes passées, utiliser le menu suivi de commande.
5 Réponse(s) trouvée(s)
Numéro de lot Type de certificat Date Catalog Number
Numéro de lotA0462601 Type de certificatCertificat d’analyse Date02/12/2024 Catalog NumberA13651.AP,A13651.AE,A13651.AU,A13651.AC
Numéro de lotA0459555 Type de certificatCertificat d’analyse Date13/03/2024 Catalog NumberA13651.AP,A13651.AE,A13651.AU,A13651.AC
Numéro de lot10247424 Type de certificatCertificat d’analyse Date19/07/2023 Catalog NumberA13651.AP,A13651,A13651.AE,A13651.AU,A13651.AC
Numéro de lot10245026 Type de certificatCertificat d’analyse Date14/12/2022 Catalog NumberA13651.AP,A13651.AE,A13651.AU,A13651.AC
Numéro de lotA0446436 Type de certificatCertificat d’analyse Date24/11/2022 Catalog NumberA13651.AP,A13651.AE,A13651.AU,A13651.AC
compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Identifiant produit
  • Chlorotrimethylsilane
Mention d'avertissement
  • Dangers
Catégorie de danger
  • Toxicité aiguë Catégorie 3
  • Toxicité aiguë Catégorie 4
  • Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 1
  • Liquide inflammable Catégorie 2
  • Corrosion cutanée/irritation cutanée Catégorie 1A
Mention de danger
  • H225-Liquide et vapeurs très inflammables.
  • H301-Toxique en cas d'ingestion.
  • H312-Nocif par contact cutané.
  • H314-Provoque des brûlures de la peau et des lésions oculaires graves.
  • H318-Provoque des lésions oculaires graves.
  • H332-Nocif par inhalation.
  • EUH014-Réagit violemment au contact de l'eau.
  • EUH071-Corrosif pour les voies respiratoires.
Conseils de prudence
  • P210-Tenir à l'écart de la chaleur, des surfaces chaudes, des étincelles, des flammes nues et de toute autre source d'inflammation. Ne pas fumer.
  • P240-Mise à la terre/liaison équipotentielle du récipient et du matériel de réception.
  • P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
  • P301+P330+P331-EN CAS D'INGESTION: rincer la bouche. NE PAS faire vomir.
  • P302+P352-EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU: Laver abondamment à l'eau/.
  • P304+P340-EN CAS D'INHALATION: transporter la personne à l'extérieur et la maintenir dans une position où elle peut confortablement respirer.
  • P305+P351+P338-EN CAS DE CONTACT AVEC LES YEUX: rincer avec précaution à l'eau pendant plusieurs minutes. Enlever les lentilles de contact si la victime en porte et si elles peuvent être facilement enlevées. Continuer à rincer.
  • P310-Appeler immédiatement un CENTRE ANTIPOISON/un médecin/ .
  • P402+P404-Stocker dans un endroit sec. Stocker dans un récipient fermé.
Informations supplémentaires
  • MIXTURE LIST-Contient: Trimethylchlorosilane
RUO - Usage exclusivement réservé à la recherche
Correction du contenu d'un produit
Nom du produit
Chlorotriméthylsilane, 98 %, Thermo Scientific Chemicals >