Learn More
Chlorotriéthylsilane, + 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit. 11482977
Click to view available options
Quantité:
10 g
50 g
250 g
Chlorotriethylsilane is used in laboratory chemicals. It is used for preparing silylating agent and acts as a catalyst for lewis acid. It is used for executing chemical reactions for silicon oil, silicon resin and polysiloxane. It is also used for eradicating robe agent, and used as protective agent and leather surface treating agent.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Applications
Le chlorotriéthylsilane est utilisé dans les produits chimiques de laboratoire. Il intervient dans la préparation de l’agent de silylation et sert de catalyseur pour l’acide de Lewis. Il est utilisé pour l’exécution de réactions chimiques pour l’huile de silicone, la résine de silicone et le polysiloxane. Il est également utilisé comme agent de retrait du crin et en tant qu’agent de traitement protecteur de surface du cuir.
Solubilité
Soluble dans les solvants organiques aprotiques.
Remarques
Incompatible avec les bases, les agents oxydants forts, les acides forts, les alcools, les amines, l’ammoniac, les aldéhydes et l’acétone.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 994-30-9
Formule moléculaire C6H15ClSi
Poids moléculaire (g/mol) 150.72
Numéro MDL MFCD00000507
Clé InChI DCFKHNIGBAHNSS-UHFFFAOYSA-N
Synonyme triethylchlorosilane, silane, chlorotriethyl, triethylsilyl chloride, chloro triethyl silane, unii-q1a687m1py, triethyl silyl chloride, triethychlorosilane, chlorotrietylsilane, clsiet3, et3sicl
CID PubChem 13819
Nom IUPAC chlorotriethylsilane
SMILES CC[Si](Cl)(CC)CC
Spécification
Point d’ébullition 145°C to 147°C
Nom chimique ou matériau Chlorotriethylsilane
Point de fusion ∼-75°C
Quantité 10 g
Formule linéaire (CH3CH2)3SiCl
Numéro UN UN2986
Beilstein 1732860
Point d’éclair 29°C (84°F)
Informations sur la solubilité Soluble in aprotic organic solvents.
Poids de la formule 150.73
Pourcentage de pureté ≥98%
Odeur Pungent
Indice de réfraction 1.431
Sensibilité Moisture sensitive
Densité 0.899
Afficher plus Afficher moins
compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Identifiant produit
  • Chlorotriethylsilane
Mention d'avertissement
  • Dangers
Catégorie de danger
  • Toxicité aiguë Catégorie 4
  • Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 1
  • Liquide inflammable Catégorie 3
  • Corrosion cutanée/irritation cutanée Catégorie 1A
Mention de danger
  • H226-Liquide et vapeurs inflammables.
  • H302-Nocif en cas d'ingestion.
  • H314-Provoque des brûlures de la peau et des lésions oculaires graves.
  • H318-Provoque des lésions oculaires graves.
  • EUH014-Réagit violemment au contact de l'eau.
  • EUH071-Corrosif pour les voies respiratoires.
Conseils de prudence
  • P210-Tenir à l'écart de la chaleur, des surfaces chaudes, des étincelles, des flammes nues et de toute autre source d'inflammation. Ne pas fumer.
  • P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
  • P301+P330+P331-EN CAS D'INGESTION: rincer la bouche. NE PAS faire vomir.
  • P303+P361+P353-EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU (ou les cheveux): Enlever immédiatement tous les vêtements contaminés. Rincer la peau à l'eau/Se doucher.
  • P305+P351+P338-EN CAS DE CONTACT AVEC LES YEUX: rincer avec précaution à l'eau pendant plusieurs minutes. Enlever les lentilles de contact si la victime en porte et si elles peuvent être facilement enlevées. Continuer à rincer.
  • P310-Appeler immédiatement un CENTRE ANTIPOISON/un médecin/ .
Informations supplémentaires
  • MIXTURE LIST-Contient: Chlorotriethylsilane