Learn More
Isocyanate de chlorosulfonyle, 98+ %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit. 10552181
Click to view available options
Quantité:
5 mL
50 mL
250 mL
1 L
2.5 L
Conditionnement:
Flacon en verre
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Réactif d’alkylation, réactif de formation des liaisons C-X
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 1189-71-5
Formule moléculaire CClNO3S
Poids moléculaire (g/mol) 141.53
Clé InChI WRJWRGBVPUUDLA-UHFFFAOYSA-N
Synonyme chlorosulfonyl isocyanate, chlorosulfonylisocyanate, sulfuryl chloride isocyanate, n-carbonylsulfamyl chloride, chlorosulphonyl isocyanate, sulfurisocyanatidic chloride, n-chlorosulfonyl isocyanate, chlorosulfonyl imino methanone, csi, sulfurisocyanatidoyl chloride
CID PubChem 70918
Nom IUPAC Chlorure de N-(oxométhylidène)sulfamoyle
SMILES C(=NS(=O)(=O)Cl)=O
Spécification
Nom chimique ou matériau Chlorosulfonyl isocyanate
Point de fusion -44.0°C
Couleur Blanc
Densité 1.6260g/mL
Point d’ébullition 106.0°C
Point d’éclair >110°C
Spectre IR Authentique
Plage de pourcentage du dosage 98+%
Conditionnement Flacon en verre
Formule linéaire ClSO2NCO
Indice de réfraction 1.4450 to 1.4490
Quantité 5 mL
Fieser 01,117; 02,70; 03,51; 04,90; 05,132; 06,122; 07,65; 08,105; 10,94; 11,125; 12,122; 13,80
Gravité spécifique 1.626
Informations sur la solubilité Solubility in water: reacts. Other solubilities: miscible with saturated aliphatic and aromatic,hydrocarbons,miscible with saturated and chlorinated,hydrocarbons
Viscosité 0.996 mPa.s (20°C)
Poids de la formule 141.53
Pourcentage de pureté 98+%
Forme physique Cristaux, poudre cristalline ou granules
Afficher plus Afficher moins
RUO – Research Use Only
missing translation for 'provideContentCorrection'
missing translation for 'type03FormHeader'
missing translation for 'productTitle'
missing translation for 'thankYou' missing translation for 'feedbackSubmitted'