Learn More
Acide chlorosulfonique, généralement 99 %, Thermo Scientific Chemicals
63.92€ - 613.00€
Identifiants chimiques
CAS | 7790-94-5 |
---|---|
Formule moléculaire | ClHO3S |
Poids moléculaire (g/mol) | 116.515 |
Numéro MDL | MFCD00011523 |
Clé InChI | XTHPWXDJESJLNJ-UHFFFAOYSA-N |
Synonyme | chlorosulfonic acid, chlorosulfuric acid, sulfuric chlorohydrin, chlorosulphuric acid, chlorosulphonic acid, monochlorosulfuric acid, unii-2o9axl1tj4, sulfonic acid, monochloride, chloridosulfuric acid, hsdb 909 |
CID PubChem | 24638 |
Nom IUPAC | sulfurochloridic acid |
SMILES | OS(=O)(=O)Cl |
Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
15482977
|
Thermo Scientific Alfa Aesar
087977.30 |
250 g |
63.92€
250g |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |||||
15492977
|
Thermo Scientific Alfa Aesar
087977.A1 |
1kg |
269.34€
1kg |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |||||
15402987
|
Thermo Scientific Alfa Aesar
087977.D5 |
3 x 1 kg | N/A | ||||||
Description
Chlorosulfonic acid is used as detergent and as an anti-contrail agent. It is used as an intermediate in the production of other substances such as pharmaceuticals and chemicals. It finds application in producing smoke screens.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Identifiants chimiques
7790-94-5 | |
116.515 | |
XTHPWXDJESJLNJ-UHFFFAOYSA-N | |
24638 | |
OS(=O)(=O)Cl |
ClHO3S | |
MFCD00011523 | |
chlorosulfonic acid, chlorosulfuric acid, sulfuric chlorohydrin, chlorosulphuric acid, chlorosulphonic acid, monochlorosulfuric acid, unii-2o9axl1tj4, sulfonic acid, monochloride, chloridosulfuric acid, hsdb 909 | |
sulfurochloridic acid |
Spécification
Yellow to brown liquid | |
Yellow to Brown | |
-80°C | |
1.753 g/cm3 at 20°C | |
typically 99% | |
Liquide | |
1754 | |
Miscible with hydrocarbons. | |
OS(=O)(=O)Cl | |
116.515 | |
116.52 |
Chlorosulfonic Acid | |
7790-94-5 | |
158°C | |
Odorless | |
ClHO3S | |
MFCD00011523 | |
chlorosulfonic acid, chlorosulfuric acid, sulfuric chlorohydrin, chlorosulphuric acid, chlorosulphonic acid, monochlorosulfuric acid, unii-2o9axl1tj4, sulfonic acid, monochloride, chloridosulfuric acid, hsdb 909 | |
XTHPWXDJESJLNJ-UHFFFAOYSA-N | |
sulfurochloridic acid | |
24638 |
Sécurité et traitement
P260-P264b-P271-P280-P301+P330+P331-P303+P361+P353-P304+P340-P305+P351+P338-P310-P363-P501c
H314-H335
missing translation for 'dotInformation' : DOT Class: 8, Packaging Group: I
missing translation for 'einecsNumber' : 232-234-6
missing translation for 'rtecsNumber' : FX5730000
missing translation for 'tsca' : Yes
Recommended Storage : Température ambiante
- Chlorosulfonic acid
Mention d'avertissement
- Dangers
Catégorie de danger
- Toxicité aiguë Catégorie 1
- Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 1
- Substances et mélanges corrosifs pour les métaux Catégorie 1
- Corrosion cutanée/irritation cutanée Catégorie 1A
- Toxicité spécifique pour certains organes cibles Catégorie 3
Mention de danger
- H290-Peut être corrosif pour les métaux.
- H314-Provoque des brûlures de la peau et des lésions oculaires graves.
- H318-Provoque des lésions oculaires graves.
- H330-Mortel par inhalation.
- H335-Peut irriter les voies respiratoires.
- EUH014-Réagit violemment au contact de l'eau.
Conseils de prudence
- P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
- P301+P330+P331-EN CAS D'INGESTION: rincer la bouche. NE PAS faire vomir.
- P303+P361+P353-EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU (ou les cheveux): Enlever immédiatement tous les vêtements contaminés. Rincer la peau à l'eau/Se doucher.
- P304+P340-EN CAS D'INHALATION: transporter la personne à l'extérieur et la maintenir dans une position où elle peut confortablement respirer.
- P305+P351+P338-EN CAS DE CONTACT AVEC LES YEUX: rincer avec précaution à l'eau pendant plusieurs minutes. Enlever les lentilles de contact si la victime en porte et si elles peuvent être facilement enlevées. Continuer à rincer.
- P310-Appeler immédiatement un CENTRE ANTIPOISON/un médecin/ .
Informations supplémentaires
- MIXTURE LIST-Contient: Chlorosulfonic acid