Learn More
Sel de diphosphate de chloroquine, 99,6 %, MP Biomedicals™
146.28€ - 267.12€
Identifiants chimiques
CAS | 50-63-5 |
---|---|
Formule moléculaire | C18H32ClN3O8P2 |
Poids moléculaire (g/mol) | 515.86 |
Numéro MDL | MFCD00069852 |
Clé InChI | QKICWELGRMTQCR-UHFFFAOYNA-N |
Synonyme | chloroquine diphosphate, chloroquine phosphate, aralen phosphate, chingamin phosphate, chloroquine bis phosphate, chingaminum, alermine, h-stadur, aralen diphosphate, miniquine |
CID PubChem | 64927 |
Nom IUPAC | 4-N-(7-chloroquinolin-4-yl)-1-N,1-N-diéthylpentane-1,4-diamine ; Acide phosphorique |
SMILES | OP(O)(O)=O.OP(O)(O)=O.CCN(CC)CCCC(C)NC1=C2C=CC(Cl)=CC2=NC=C1 |
Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
11446331
|
MP Biomedicals
0219391980 |
100 g |
146.28€
100g |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |||||
Actuellement indisponible: Nous n'avons pas d'information sur la date de disponibilité de ce produit.
Voir les produits de remplacement
|
11456331
|
MP Biomedicals
0219391983 |
250 g |
267.12€
250g |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | ||||
Description
Identifiants chimiques
50-63-5 | |
515.86 | |
QKICWELGRMTQCR-UHFFFAOYNA-N | |
64927 | |
OP(O)(O)=O.OP(O)(O)=O.CCN(CC)CCCC(C)NC1=C2C=CC(Cl)=CC2=NC=C1 |
C18H32ClN3O8P2 | |
MFCD00069852 | |
chloroquine diphosphate, chloroquine phosphate, aralen phosphate, chingamin phosphate, chloroquine bis phosphate, chingaminum, alermine, h-stadur, aralen diphosphate, miniquine | |
4-N-(7-chloroquinolin-4-yl)-1-N,1-N-diéthylpentane-1,4-diamine ; Acide phosphorique |
Spécification
Chloroquine diphosphate salt | |
Blanc | |
C18H32ClN3O8P2 | |
chloroquine diphosphate, chloroquine phosphate, aralen phosphate, chingamin phosphate, chloroquine bis phosphate, chingaminum, alermine, h-stadur, aralen diphosphate, miniquine | |
OP(O)(O)=O.OP(O)(O)=O.CCN(CC)CCCC(C)NC1=C2C=CC(Cl)=CC2=NC=C1 | |
515.86 | |
515.9 |
50-63-5 | |
0.996 | |
MFCD00069852 | |
QKICWELGRMTQCR-UHFFFAOYNA-N | |
4-N-(7-chloroquinolin-4-yl)-1-N,1-N-diéthylpentane-1,4-diamine ; Acide phosphorique | |
64927 | |
Poudre cristalline |