Learn More
Hexahydrate d’acide chloroplatinique, réactif ACS, ≥ 37,50 % de base Pt, Honeywell™
Code produit. 15681770
Click to view available options
Quantité:
1 g
5 g
25 g
Conditionnement:
Flacon en verre
Réactif ACS, ≥, 37,50 % de base Pt
  • Leader du secteur depuis plus de 65 ans
  • Honeywell propose désormais des réactifs inorganiques de qualité supérieure Fluka™ dans le monde entier – avec une homogénéité, une pureté et une précision garanties
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 18497-13-7
Formule moléculaire Cl6H14O6Pt
Poids moléculaire (g/mol) 517.89
Numéro MDL MFCD00149910
Clé InChI PIJUVEPNGATXOD-UHFFFAOYSA-J
Nom IUPAC platinum(4+) dihydrogen hexahydrate hexachloride
SMILES [H+].[H+].O.O.O.O.O.O.[Cl-].[Cl-].[Cl-].[Cl-].[Cl-].[Cl-].[Pt+4]
Spécification
Nom chimique ou matériau Chloroplatinic Acid Hexahydrate
Forme physique Powder
Quantité 25 g
Formule linéaire H2PtCl6 · 6H2O
Numéro UN UN2507
Poids de la formule 517.9g/mol
Pourcentage de pureté ≥37.50% (Pt basis)
Qualité Réactif ACS