Learn More
Thermo Scientific Chemicals Rouge de chlorophénol, pur, qualité indicatrice
Code produit. 10487580
Click to view available options
Quantité:
10 g
50 g
Conditionnement:
Flacon en verre
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Indicateur
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 4430-20-0
Formule moléculaire C19H12Cl2O5S
Poids moléculaire (g/mol) 423.26
Numéro MDL MFCD00005877
Clé InChI WWAABJGNHFGXSJ-UHFFFAOYSA-N
Synonyme CPR, 3', 3''-Dichlorophenylsulfonphthalein
CID PubChem 20486
Nom IUPAC 2-chloro-4-[3-(3-chloro-4-hydroxyphényl)-1,1-dioxo-2,1$l^[6}-benzoxathiol-3-yl]phénol
SMILES OC1=CC=C(C=C1Cl)C1(OS(=O)(=O)C2=CC=CC=C12)C1=CC=C(O)C(Cl)=C1
Spécification
Absorbance 1000 (at lambda max) (calc. on dried substance) (A (1% min./1cm))
Nom chimique ou matériau Chlorophenol Red
Note relative au nom Pure
Beilstein 19, II, 104
Informations sur la solubilité Solubility in water: insoluble
Spectre IR Authentique
Lambda max. 572 to 576nm (in 0.1 N NaOH)
Poids de la formule 423.26
Perte à la dessiccation 8% max. (110°C)
Qualité Pures
Conditionnement Flacon en verre
Extinction spécifique 1000 min. (575nm, in 0.1N NaOH)
Intervalle de transition visuelle From pH 4.8 (yellow) to pH 6.4 (purple)
Couleur Blanc à crème
Quantité 10 g
Forme physique Poudre granulaire
Afficher plus Afficher moins
compliance-icons
Identifiant produit
  • Chlorophenol Red
Mention d'avertissement
  • Attention
Catégorie de danger
  • Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 2
  • Corrosion cutanée/irritation cutanée Catégorie 2
  • Toxicité spécifique pour certains organes cibles Catégorie 3
Mention de danger
  • H319-Provoque une sévère irritation des yeux.
  • H335-Peut irriter les voies respiratoires.
  • H315-Provoque une irritation cutanée.
Conseils de prudence
  • P261-Éviter de respirer les poussières/fumées/gaz/brouillards/vapeurs/ aérosols.
  • P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
  • P302+P352-EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU: Laver abondamment à l'eau/.