Learn More
Thermo Scientific Chemicals Rouge de chlorophénol
Click to view available options
Quantité:
5 g
25 g
Description
Used to detect chlorine dioxide in drinking water. Transition Interval: From pH 4.8 (yellow) to pH 6.7 (violet). Also used in transport studies of goldfish renal tubules.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Applications
Utilisée pour détecter le dioxyde de chlore dans l’eau potable. Intervalle de transition : Du pH 4,8 (jaune) au pH 6,7 (violet). Également utilisée dans les études de transport des tubules rénaux des poissons rouges.
Solubilité
Soluble dans l’eau (30 mg/ml), l’éthanol (80 mg/ml) et la cellosolve de méthyle (50 mg/ml).
Remarques
Intervalle de transition : pH 4,8 (jaune) à 6,4 (rouge)
Utilisée pour détecter le dioxyde de chlore dans l’eau potable. Intervalle de transition : Du pH 4,8 (jaune) au pH 6,7 (violet). Également utilisée dans les études de transport des tubules rénaux des poissons rouges.
Solubilité
Soluble dans l’eau (30 mg/ml), l’éthanol (80 mg/ml) et la cellosolve de méthyle (50 mg/ml).
Remarques
Intervalle de transition : pH 4,8 (jaune) à 6,4 (rouge)
Spécification
Spécification
Nom chimique ou matériau | Chlorophenol Red |
Quantité | 25 g |
Beilstein | 354053 |
Informations sur la solubilité | Soluble in water (30mg/ml),ethanol (80mg/ml),and methyl cellusolve (50mg/ml). |
Poids de la formule | 432.28 |