Learn More
Chlorure de (chlorométhylène)diméthylammonium, 96 %, Thermo Scientific Chemicals Code produit.: 11491197
Chlorure de (chlorométhylène)diméthylammonium, 96 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11491197
5 g
Click to view available options
Quantité:
5 g
25 g
100 g
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones
Code produit. 11491197
Marque: Thermo Scientific Alfa Aesar B24172.06
Demander un format en vrac ou personnalisé
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones
(Chloromethylene)dimethylammonium chloride is used in the synthesis of beta-lactams, n-vinyl substituted indoles and fused 2-pyridone rings and 2-azetidinones. It is used as a formylating agent and used in the preparation of anti-poxvirus agents. It is used in Staudinger reaction and Hundsdiecker-barton iododecarboxylation reaction. It is widely used for studying organic photosensitizers, which finds application in dye-sensitized solar cells.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Applications
Le chlorure de (chlorométhylène)diméthylammonium est utilisé dans la synthèse des bêta-lactamines, des indoles substitués en n-vinyle et des anneaux 2-pyridone et 2-azétidinones fusionnés. Il est utilisé comme agent de formylation et utilisé dans la préparation d’agents anti-poxvirus. Il est utilisé dans la réaction de Staudinger et dans la réaction d’iododécarboxylation de Hundsdiecker-barton. Il est largement utilisé pour étudier les photosensibilisateurs organiques, qui trouve son application dans les cellules solaires sensibilisées par des colorants.
Solubilité
Soluble dans l’eau.
Remarques
Sensible à l’humidité. Il peut se décomposer dans de l’air humide / de l’eau. Incompatible avec les bases, les agents oxydants forts, les amines, les métaux et le caoutchouc butyle.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificadores de productos químicos
CAS 3724-43-4
Formule moléculaire C3H7Cl2N
Numéro MDL MFCD00011868
Clé InChI QQVDYSUDFZZPSU-UHFFFAOYSA-M
CID PubChem 77311
Nom IUPAC chlorométhylidène(diméthyl)azanium ; chlorure
Especificaciones
Nom chimique ou matériau (Chloromethylene)dimethylammonium chloride
Point de fusion 130°C (decomposition)
Odeur Acrid
Quantité 5 g
Numéro UN UN3261
Beilstein 3566322
Sensibilité Moisture sensitive
Synonyme arnold's reagent, vilsmeier reagent, chloromethylene dimethyliminium chloride, methanaminium, n-chloromethylene-n-methyl-, chloride, chloromethylene dimethylammonium chloride, n-chloromethylidene-n-methylmethanaminium chloride, chloromethylenedimethylammonium chloride, chloromethylidene dimethylazanium chloride, n-chloromethylene-n,n-dimethyl ammonium chloride
Informations sur la solubilité Soluble in water.
SMILES C[N+](=CCl)C.[Cl-]
Poids moléculaire (g/mol) 127.996
Poids de la formule 128
Pourcentage de pureté 96%
Mostrar más Mostrar menos
Certificats
Un numéro de lot est requis pour afficher les résultats sur les certificats. Pour retrouver le numéro de lot sur des commandes passées, utiliser le menu suivi de commande.
5 Réponse(s) trouvée(s)
Numéro de lot Type de certificat Date Catalog Number
Numéro de lot10240236 Type de certificatCertificat d’analyse Date27/04/2022 Catalog NumberB24172.06,B24172.14
Numéro de lot10119635 Type de certificatCertificat d’analyse Date23/11/2021 Catalog NumberB24172.06,B24172.14
Numéro de lot10180393 Type de certificatCertificat d’analyse Date23/11/2021 Catalog NumberB24172.06,B24172.14
Numéro de lot10184625 Type de certificatCertificat d’analyse Date23/11/2021 Catalog NumberB24172.06,B24172.14
Numéro de lot10166122 Type de certificatCertificat d’analyse Date23/11/2021 Catalog NumberB24172.06,B24172.14
compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Nombre del producto
  • (Chloromethylene)dimethylammonium chloride
Palabra de advertencia
  • Dangers
Clasificación
  • Toxicité aiguë Catégorie 4
  • Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 1
  • Substances et mélanges corrosifs pour les métaux Catégorie 1
  • Toxicité pour la reproduction Catégorie 1B
  • Corrosion cutanée/irritation cutanée Catégorie 1A
Indicaciones de peligro
  • H290-Peut être corrosif pour les métaux.
  • H302-Nocif en cas d'ingestion.
  • H314-Provoque des brûlures de la peau et des lésions oculaires graves.
  • H318-Provoque des lésions oculaires graves.
  • H360D-Peut nuire au foetus.
  • EUH014-Réagit violemment au contact de l'eau.
Consejos de prudencia
  • P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
  • P301+P330+P331-EN CAS D'INGESTION: rincer la bouche. NE PAS faire vomir.
  • P303+P361+P353-EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU (ou les cheveux): Enlever immédiatement tous les vêtements contaminés. Rincer la peau à l'eau/Se doucher.
  • P305+P351+P338-EN CAS DE CONTACT AVEC LES YEUX: rincer avec précaution à l'eau pendant plusieurs minutes. Enlever les lentilles de contact si la victime en porte et si elles peuvent être facilement enlevées. Continuer à rincer.
  • P310-Appeler immédiatement un CENTRE ANTIPOISON/un médecin/ .
Otros peligros
  • MIXTURE LIST-Contient: (Chloromethylene)dimethylammonium chloride
RUO - Usage exclusivement réservé à la recherche
Corrección del contenido de un producto
Proporcione sus comentarios sobre el contenido del producto rellenando el siguiente formulario.
Título del producto
Chlorure de (chlorométhylène)diméthylammonium, 96 %, Thermo Scientific Chemicals >
Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.
Gracias por ayudarnos a mejorar nuestra web. Su comentario ha sido enviado