Learn More
Sulfure de chlorométhyle phényle 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit. 10017949
Click to view available options
Quantité:
5 g
25 g
Conditionnement:
Flacon en verre
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Acros Organics.Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque historique.Le code d’article / produit Acros Organics d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 7205-91-6
Formule moléculaire C7H7ClS
Poids moléculaire (g/mol) 158.64
Numéro MDL MFCD00000921
Clé InChI LLSMWLJPWFSMCP-UHFFFAOYSA-N
Synonyme chloromethyl phenyl sulfide, chloromethylthiobenzene, alpha-chlorothioanisole, phenyl chloromethyl sulfide, chloromethyl phenyl sulphide, phenylthio methyl chloride, chloromethyl thio benzene, sulfide, chloromethyl phenyl, chloromethyl phenyl sulfane, benzene, chloromethyl thio
CID PubChem 81623
Nom IUPAC Chlorométhylsulfanylbenzène
SMILES ClCSC1=CC=CC=C1
Spécification
Nom chimique ou matériau Chloromethyl phenyl sulfide
Couleur Incolore à jaune
Densité 1.2300g/mL
Point d’ébullition 66°C (0.3 hPa)
Point d’éclair 101°C
Spectre IR Authentique
Plage de pourcentage du dosage 96% min. (GC)
Conditionnement Flacon en verre
Formule linéaire C6H5SCH2Cl
Indice de réfraction 1.595
Quantité 5 g
Beilstein 06,III,1002
Fieser 09,107; 06,571; 07,357; 08,472; 09,451; 10,384; 11,503; 12,468; 13,34; 14,177; 16,98; 17,327
Gravité spécifique 1.23
Poids de la formule 158.65
Pourcentage de pureté 97%
Forme physique Liquide
Afficher plus Afficher moins
Identifiant produit
  • Chloromethyl phenyl sulfide, 97%