Learn More
Chloroformate de chlorométhyle, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
missing translation for 'orderingAttributeHoverText'
Quantité:
10 g
50 g
Description
Chloromethyl chloroformate is used as an intermediate in pharmaceuticals and in manufacture other chemicals. It acts as a reactant in the synthesis of aminocarbonyloxymethyl esters of diclofenac, flufenamic acid and in monomethoxypoly(ethyleneglycol) prodrugs of cyclosporin A.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Applications
Le chloroformate de chlorométhyle est utilisé comme intermédiaire dans les produits pharmaceutiques et dans la fabrication d’autres produits chimiques. Il agit comme réactif dans la synthèse d’esters aminocarbonyméthyliques du diclofénac, de l’acide flufenamique et dans les médicaments monométhoxypoly(éthylèneglycol) de la cyclosporine A.
Solubilité
Légèrement miscible avec de l’eau.
Remarques
Incompatible avec les agents oxydants et l’eau.
Le chloroformate de chlorométhyle est utilisé comme intermédiaire dans les produits pharmaceutiques et dans la fabrication d’autres produits chimiques. Il agit comme réactif dans la synthèse d’esters aminocarbonyméthyliques du diclofénac, de l’acide flufenamique et dans les médicaments monométhoxypoly(éthylèneglycol) de la cyclosporine A.
Solubilité
Légèrement miscible avec de l’eau.
Remarques
Incompatible avec les agents oxydants et l’eau.
Specifications
Specifications
Nom chimique ou matériau | Chloromethyl chloroformate |
Point de fusion | <-20°C |
Densité | 1.465 |
Point d’ébullition | 107°C to 108°C |
Point d’éclair | 95°C (203°F) |
Odeur | Acrid |
Formule linéaire | ClCO2CH2Cl |
Indice de réfraction | 1.4295 |
Quantité | 10 g |
Numéro UN | UN2745 |
Show More |