Learn More
Chloroiodométhane, 98 %, stab. au cuivre, Thermo Scientific Chemicals
Description
Chloroiodomethane is used as an intermediate in pharmaceuticals, organic synthesis, agrochemicals and dyestuff. It is also useful in cyclopropanation (Simmon-Smith reaction), Mannich reaction, aminomethylation and in epoxidation.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Le chloroiodométhane est utilisé comme intermédiaire dans les produits pharmaceutiques, la synthèse organique, les produits agrochimiques et les colorants. Il est également utile dans la cyclopropanation (réaction de Simmon-Smith), la réaction de Mannich, l’aminométhylation et l’époxydation.
Solubilité
Miscible avec de l’acétone, du benzène, de l’éther diéthylique et de l’alcool.
Remarques
Il est incompatible avec les agents oxydants forts et les bases fortes.
Spécification
Spécification
Nom chimique ou matériau | Chloroiodomethane |
Note relative au nom | Stabilized with copper |
Densité | 2.416 |
Point d’ébullition | 108°C to 109°C |
Point d’éclair | None |
Indice de réfraction | 1.5822 |
Quantité | 250 g |
Numéro UN | UN2810 |
Beilstein | 1730802 |
Sensibilité | Light sensitive |