Learn More
Chloroforme, stabilisé à l’éthanol, pour HPLC, Thermo Scientific Chemicals Code produit.: 10289473
Chloroforme, stabilisé à l’éthanol, pour HPLC, Thermo Scientific Chemicals
Code produit. 10289473
1 L, Flacon en verre
Click to view available options
Quantité:
1 L
2.5 L
Conditionnement:
Flacon en verre
Règlementaire: Ce produit contient une substance répertoriée dans l'annexe XVII du règle ment REACH (CE) N° 1907/2006, tout client doit remplir une déclaration avant la livraison.
Code produit. 10289473
Marque: Thermo Scientific Acros 390760010
Demander un format en vrac ou personnalisé
Règlementaire: Ce produit contient une substance répertoriée dans l'annexe XVII du règle ment REACH (CE) N° 1907/2006, tout client doit remplir une déclaration avant la livraison.
Chloroforme, > -99 %, CHCl3, numéro CAS 67-66-3, 64-17-5, trichlorométhane, trichloroforme, trichlorméthone, trichlorure de méthyle, cloroformio, trichlorure de méthényle, trichlorure de formyle, méthane, trichloro, chloroforme, trichlorure de méthane, 2,5 L
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Acros Organics. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Acros Organics d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
Pour HPLC
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 67-66-3, 64-17-5
Formule moléculaire CHCl3
Poids moléculaire (g/mol) 119.37
Numéro MDL MFCD00000826
Clé InChI HEDRZPFGACZZDS-UHFFFAOYSA-N
Synonyme trichloromethane, formyl trichloride, methane, trichloro, trichloroform, methane trichloride, methenyl trichloride, methyl trichloride, trichlormethan, chloroforme, cloroformioAfficher plusAfficher moins
CID PubChem 6212
ChEBI CHEBI:35255
SMILES ClC(Cl)Cl
Spécification
Nom chimique ou matériau Chloroform
Point de fusion -63.0°C
Note relative au nom Stabilized with ethanol
Absorbance 0.009 max. at 300nm, 0.046 max. at 265nm, 0.301 max. at 250nm, 0.699 max. at 245nm, 1 cm cell vs water, 1 cm cell vs water at 0nm
Couleur Blanc
Densité 1.4800g/mL
Point d’ébullition 61.0°C
Quantité 1 L
Conditionnement Flacon en verre
Forme physique Crystals
Indice de réfraction 1.4443 to 1.4463
Plage de pourcentage du dosage 99+%
Résidus après évaporation 0.0002 % max.
Gravité spécifique 1.48
Formule linéaire CHCl3
Viscosité 0.56 mPa.s (20°C)
Eau 0.01% Max. (K.F.)
Merck Index 15, 2142
Informations sur la solubilité Solubility in water: 8g/L (20°C). Other solubilities: miscible with alcohol, benzene, ether, petr.ether,, carbon tetrachloride, carbon disulfide and oils., soluble in aceton
Nom IUPAC trichlorométhane
Poids de la formule 119.38
Pourcentage de pureté ≥99%
Qualité HPLC
Afficher plus Afficher moins
Certificats
Un numéro de lot est requis pour afficher les résultats sur les certificats. Pour retrouver le numéro de lot sur des commandes passées, utiliser le menu suivi de commande.
5 Réponse(s) trouvée(s)
Numéro de lot Type de certificat Date Catalog Number
Numéro de lotA0466906 Type de certificatCertificat d’analyse Date31/01/2025 Catalog Number390760010,390760025
Numéro de lotA0465891 Type de certificatCertificat d’analyse Date07/11/2024 Catalog Number390760010,390760025
Numéro de lotA0463830 Type de certificatCertificat d’analyse Date02/08/2024 Catalog Number390760010,390760025
Numéro de lotA0459419 Type de certificatCertificat d’analyse Date11/06/2024 Catalog Number390760010,390760025
Numéro de lotA0455941 Type de certificatCertificat d’analyse Date22/11/2023 Catalog Number390760010,390760025
compliance-icons compliance-icons
Identifiant produit
  • Chloroform, stabilized with ethanol
Mention d'avertissement
  • Dangers
Catégorie de danger
  • Toxicité aiguë Catégorie 4
  • Toxicité aiguë Catégorie 3
  • Corrosion cutanée/irritation cutanée Catégorie 2
  • Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 2
  • Toxicité spécifique pour certains organes cibles Catégorie 3
  • Cancérogénicité Catégorie 2
  • Toxicité pour la reproduction Catégorie 2
  • Toxicité spécifique pour certains organes cibles à la suite d'une exposition répétée Catégorie 1
Mention de danger
  • H302-Nocif en cas d'ingestion.
  • H331-Toxique par inhalation.
  • H315-Provoque une irritation cutanée.
  • H319-Provoque une sévère irritation des yeux.
  • H351-Susceptible de provoquer le cancer.
  • H361d-Susceptible de nuire au foetus.
  • H336-Peut provoquer somnolence ou vertiges.
  • H372-Risque avéré d'effets graves pour les organes.
Conseils de prudence
  • P260-Ne pas respirer les poussières/fumées/gaz/ brouillards/vapeurs/aérosols.
  • P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
  • P302+P352-EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU: Laver abondamment à l'eau/.
  • P304+P340-EN CAS D'INHALATION: transporter la personne à l'extérieur et la maintenir dans une position où elle peut confortablement respirer.
  • P305+P351+P338-EN CAS DE CONTACT AVEC LES YEUX: rincer avec précaution à l'eau pendant plusieurs minutes. Enlever les lentilles de contact si la victime en porte et si elles peuvent être facilement enlevées. Continuer à rincer.
  • P311-Appeler un CENTRE ANTIPOISON/un médecin/ .
Informations supplémentaires
  • MIXTURE LIST-Contient: Chloroform, Ethyl alcohol
Nom du produit
Chloroforme, stabilisé à l’éthanol, pour HPLC, Thermo Scientific Chemicals >