Learn More
Chloroforme, qualité spectrophotométrique, supérieur à 99,5 %, Thermo Scientific Chemicals
Click to view available options
Quantité:
1 L
4 L
4 x 1 L
Description
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Alfa Aesar.Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque historique.Le code d’article / produit Alfa Aesar d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
Spécification
Spécification
Nom chimique ou matériau | Chloroform |
Couleur | Incolore |
Aspect | Colorless liquid |
Quantité | 4 x 1 L |
Odeur | Characteristic |
Forme physique | Liquide |
Plage de pourcentage du dosage | >99.5% |
Tension de vapeur | 210 hPa (158mm Hg) at 20°C |
Poids de la formule | 119.38 |
Qualité | Spectrophotométrique |
RUO - Usage exclusivement réservé à la recherche
Correction du contenu d'un produit
Nom du produit
Chloroforme, qualité spectrophotométrique, supérieur à 99,5 %, Thermo Scientific Chemicals >
Vous avez repéré une opportunité d'amélioration ?Partager une correction de contenu