Learn More
Chloroforme 99,8+ %, pour l’analyse des résidus, Stabilisé à l’amylène, Distol™, Fisher Chemical
Code produit. 10763791 Tous les produits Fisher Chemical Produits
Click to view available options
Quantité:
1 L
2.5 L
Conditionnement:
1L
2.50L
Règlementaire: Ce produit contient une substance répertoriée dans l'annexe XVII du règle ment REACH (CE) N° 1907/2006, tout client doit remplir une déclaration avant la livraison.
Code produit. 10763791
Marque: Fisher Chemical C/4963/17
Demander un format en vrac ou personnalisé
Cet article est supprimé, vous trouverez le remplacement et les alternatives dans les onglets respectifs ci-dessous s'ils ont été identifiés
Voir les produits de remplacement
Règlementaire: Ce produit contient une substance répertoriée dans l'annexe XVII du règle ment REACH (CE) N° 1907/2006, tout client doit remplir une déclaration avant la livraison.
Identifiants chimiques
CAS 67-66-3
Formule moléculaire CHCl3
Poids moléculaire (g/mol) 119.37
Numéro MDL 826
Clé InChI HEDRZPFGACZZDS-UHFFFAOYSA-N
Nom IUPAC trichloromethane
SMILES ClC(Cl)Cl
Spécification
Point de fusion -63°C
Couleur Incolore
Point d’ébullition 61°C
Quantité 2.5 L
Conditionnement Flacon en verre ambré
Forme physique Liquide
Tension de vapeur 213mbar at 20°C
Viscosité 0.56 mPaS at 20°C
Poids de la formule 119.38g/mol