Learn More
Chloroforme, ReagentPlus™, ≥99,8 %, Honeywell™
Qualité réactif, contient 0,5-1,0 % d’éthanol comme stabilisateur, ≥99,8 %
100.99€ - 828.69€
Identifiants chimiques
CAS | 67-66-3 |
---|---|
Formule moléculaire | CHCl3 |
Poids moléculaire (g/mol) | 119.37 |
Numéro MDL | MFCD00000826 |
Clé InChI | HEDRZPFGACZZDS-UHFFFAOYSA-N |
Synonyme | trichloromethane, formyl trichloride, methane, trichloro, trichloroform, methane trichloride, methenyl trichloride, methyl trichloride, trichlormethan, chloroforme, cloroformio |
CID PubChem | 6212 |
ChEBI | CHEBI:35255 |
Nom IUPAC | trichlorométhane |
SMILES | ClC(Cl)Cl |
Code produit | Marque | Quantité | Conditionnement | Prix | Quantité et disponibilité | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Quantité | Conditionnement | Prix | Quantité et disponibilité | ||||||
15621290
|
Honeywell Research Chemicals
132950-2.5L |
2.5 L | Flacon en verre | N/A | N/A | N/A | |||||
15601290
|
Honeywell Research Chemicals
132950-10L |
10 L | Stainless Steel Can | N/A | N/A | N/A | |||||
15631290
|
Honeywell Research Chemicals
132950-25L |
25 L | Bidon en acier inoxydable |
828.69€
25L |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | ||||||
Description
- ≥95 % pour usage général en laboratoire.
Identifiants chimiques
67-66-3 | |
119.37 | |
HEDRZPFGACZZDS-UHFFFAOYSA-N | |
6212 | |
trichlorométhane |
CHCl3 | |
MFCD00000826 | |
trichloromethane, formyl trichloride, methane, trichloro, trichloroform, methane trichloride, methenyl trichloride, methyl trichloride, trichlormethan, chloroforme, cloroformio | |
CHEBI:35255 | |
ClC(Cl)Cl |
Spécification
Chloroform | |
67-66-3 | |
60°C to 62°C | |
n20/D 1.445(lit.) | |
MFCD00000826 | |
UN1888 | |
trichloromethane, formyl trichloride, methane, trichloro, trichloroform, methane trichloride, methenyl trichloride, methyl trichloride, trichlormethan, chloroforme, cloroformio | |
ClC(Cl)Cl | |
119.37 | |
CHEBI:35255 | |
≥99.8% |
-63°C | |
1.492 g/mL at 25°C, 1.48 g/mL at 25°C | |
Liquide | |
CHCl3 | |
160 mmHg (20°C) | |
1731042 | |
HEDRZPFGACZZDS-UHFFFAOYSA-N | |
trichlorométhane | |
6212 | |
119.38g/mol | |
ReagentPlus™ |
Sécurité et traitement
P260-P280-P301 + P312 + P330-P304 + P340 + P312-P305 + P351 + P338-P403 + P233
H302-H315-H319-H331-H336-H351-H361d-H372
missing translation for 'dotInformation' : 6.1/PGIII
missing translation for 'einecsNumber' : 200-663-8
Identifiant produit
Mention d'avertissement
Catégorie de danger
Mention de danger
Conseils de prudence
- Chloroform
Mention d'avertissement
- Dangers
Catégorie de danger
- Toxicité aiguë Catégorie 4
- Toxicité aiguë Catégorie 3
- Corrosion cutanée/irritation cutanée Catégorie 2
- Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 2
- Cancérogénicité Catégorie 2
- Toxicité pour la reproduction Catégorie 2
- Toxicité spécifique pour certains organes cibles Catégorie 3
- Toxicité spécifique pour certains organes cibles à la suite d'une exposition répétée Catégorie 1
Mention de danger
- H302-Nocif en cas d'ingestion.
- H315-Provoque une irritation cutanée.
- H319-Provoque une sévère irritation des yeux.
- H331-Toxique par inhalation.
- H336-Peut provoquer somnolence ou vertiges.
- H351-Susceptible de provoquer le cancer.
- H361d-Susceptible de nuire au foetus.
- H372-Risque avéré d'effets graves pour les organes.
Conseils de prudence
- P260-Ne pas respirer les poussières/fumées/gaz/ brouillards/vapeurs/aérosols.
- P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
- P284-¢Lorsque la ventilation du local est insuffisante! porter un équipement de protection respiratoire.
- P301+P330+P331-EN CAS D'INGESTION: rincer la bouche. NE PAS faire vomir.
- P302+P352-EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU: Laver abondamment à l'eau/.
- P304+P340-EN CAS D'INHALATION: transporter la personne à l'extérieur et la maintenir dans une position où elle peut confortablement respirer.
- P305+P351+P338-EN CAS DE CONTACT AVEC LES YEUX: rincer avec précaution à l'eau pendant plusieurs minutes. Enlever les lentilles de contact si la victime en porte et si elles peuvent être facilement enlevées. Continuer à rincer.
- P308+P313-EN CAS d'exposition prouvée ou suspectée: consulter un médecin.
Vous avez repéré une opportunité d'amélioration ?Partager une correction de contenu
Correction du contenu d'un produit
Nom du produit
Chloroforme, ReagentPlus™, ≥99,8 %, Honeywell™