Learn More
Thermo Scientific Chemicals Chloroforme, réactif biologique moléculaire
Code produit. 15418689
Click to view available options
Quantité:
500 mL
1 L
2.5 L
Le chloroforme est un réactif de laboratoire couramment utilisé comme solvant en raison de la non-réactivité et de la miscibilité relatives de ses composés avec la plupart des composés organiques. Le chloroforme est également utilisé dans la synthèse organique comme source pour CCl2. Dans le muscle lisse trachéal du porc, on a démontré que le chloroforme induisait des contractions directement et selon la concentration. On a observé que le chloroforme pouvait libérer du Ca2+ à partir des récepteurs sensibles à la ryanodine lors de la contraction du muscle lisse trachéal porcin induite par le chloroforme. À des concentrations de 100 et 250 ppm dans le splénocyte de souris, la prolifération basale a augmenté, mais on a observé une diminution des neutrophiles en circulation.
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Alfa Aesar. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque historique. Le code d’article / de produit Alfa Aesar d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
Applications
Chloroform is a common laboratory reagent favored for use as a solvent due to the compounds relative unreactivity and miscibility with most organic compounds. Chloroform is also used in organic synthesis as a source for CCl2. In the swine tracheal smooth muscle, chloroform has been demonstrated to directly and in a concentration dependent manner induce contractions. It has been observed that Chloroform can release Ca2+ from ryanodine sensitive receptors in chloroform-induced contraction in swine tracheal smooth muscle. At concentrations of 100 and 250 ppm in mouse splenocyte, basal proliferation was increased yet a decrease in circulating neutrophils was documented.
Solubility
Soluble in water at 20°C 8 g/L.
Notes
Stabilized with approx. 50 ppm amylene
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 67-66-3
Formule moléculaire CHCl3
Poids moléculaire (g/mol) 119.37
Numéro MDL MFCD00000826
Clé InChI HEDRZPFGACZZDS-UHFFFAOYSA-N
Synonyme trichloromethane, formyl trichloride, methane, trichloro, trichloroform, methane trichloride, methenyl trichloride, methyl trichloride, trichlormethan, chloroforme, cloroformio
CID PubChem 6212
ChEBI CHEBI:35255
SMILES ClC(Cl)Cl
Spécification
Nom chimique ou matériau Chloroform
Point de fusion -63°C
Note relative au nom Molecular Biology Reagent
Couleur Colorless
Densité 1.492 g/mL
Point d’ébullition 61°C
Quantité 2.5 L
Odeur Characteristic
Forme physique Liquid
Indice de réfraction 1.446
Numéro UN UN1888
Beilstein 1731042
Merck Index 14,2141
Informations sur la solubilité Soluble in water at 20°C 8g/L.
Nom IUPAC trichloromethane
Poids de la formule 119.38