Learn More
Chloroforme, hydrocarbure stabilisé, HPLC BAKER ANALYZED, J.T. Baker™
Code produit. 10140591 Tous les produits J.T.Baker Produits
Click to view available options
Quantité:
1 L
2.5 L
Conditionnement:
1L
2.50L
Règlementaire: Ce produit contient une substance répertoriée dans l'annexe XVII du règle ment REACH (CE) N° 1907/2006, tout client doit remplir une déclaration avant la livraison.
Code produit. 10140591
Marque: JT Baker 9174.1000
Règlementaire: Ce produit contient une substance répertoriée dans l'annexe XVII du règle ment REACH (CE) N° 1907/2006, tout client doit remplir une déclaration avant la livraison.
Obtenez des performances et des résultats de séparation rapides et reproductibles. Chloroforme, hydrocarbure stabilisé, HPLC BAKER ANALYZED, J.T. Baker™ est un solvant/réactif HPLC, optimisé pour l’application et dont la fonctionnalité a été testée, qui maximise le débit et la facilité d’utilisation sans sacrifier l’efficacité ou la reproductibilité.
Les réactifs HPLC BAKER ANALYZED sont un groupe de solvants, de sels tampons et de modificateurs de phase mobile de haute pureté à utiliser dans les séparations analytiques et préparatives. Ils sont optimisés pour les applications de recherche et de contrôle de la qualité, notamment la chromatographie en phase liquide haute performance, la chromatographie par perméation de gel et l’analyse spectrophotométrique UV.
  • Le réétalonnage ou les réglages dus aux changements de lot sont minimisés pour obtenir les performances optimales des instruments sensibles
  • Fonds faibles exempts de pics étrangers
  • Faible absorbance UV dans les plages critiques - assurée par des tests d’absorbance UV à divers points et par des tests d’élution par gradient
  • Tests de fluorescence pour détecter les impuretés à l’état de traces pouvant provoquer des interférences
  • Tests de fonctionnalité pour : dosage, eau, résidus minimaux après évaporation, absorbance UV et fluorescence dans des plages critiques
  • Homogénéité de lot à lot, avec une analyse de lot réelle sur l’étiquette
  • Options d’emballage innovantes pour garantir la qualité des solvants au point d’utilisation
Identifiants chimiques
CAS 67-66-3
Formule moléculaire CHCl3
Poids moléculaire (g/mol) 119.37
Numéro MDL MFCD00000826
Clé InChI HEDRZPFGACZZDS-UHFFFAOYSA-N
Synonyme trichloromethane, formyl trichloride, methane, trichloro, trichloroform, methane trichloride, methenyl trichloride, methyl trichloride, trichlormethan, chloroforme, cloroformio
CID PubChem 6212
ChEBI CHEBI:35255
SMILES ClC(Cl)Cl
Spécification
Nom chimique ou matériau Chloroform
Point de fusion -63°C
Absorbance Max. 0.15 at 254nm, Max. 0.05 at 280nm, Max. 0.01 at 350nm
Couleur Incolore
Densité 1.483g/mL at 20°C
Point d’ébullition 62°C
Quantité 1 L
Température d’allumage 982°C
Odeur Sweetish
Conditionnement Verre
Forme physique Liquide
Résidus après évaporation Max. 5 ppm
Acide titrable Max. 0.0005meq/g
Viscosité 0.56 mPas at 20°C
Eau Max. 0.01%
Informations sur la solubilité 8g/L in water
Nom IUPAC trichlorométhane
Poids de la formule 119.38g/mol
Pourcentage de pureté ≥99.8%
Qualité BAKER ANALYZED™ HPLC
Afficher plus Afficher moins
compliance-icons compliance-icons
Mention d'avertissement
  • Attention
Catégorie de danger
  • Toxicité aiguë Catégorie 4
  • Cancérogénicité Catégorie 2
  • Corrosion cutanée/irritation cutanée Catégorie 2
  • Toxicité spécifique pour certains organes cibles à la suite d'une exposition répétée Catégorie 2
Mention de danger
  • H302-Nocif en cas d'ingestion.
  • H315-Provoque une irritation cutanée.
  • H351-Susceptible de provoquer le cancer.
  • H373-Risque présumé d'effets graves pour les organes.
Conseils de prudence
  • P260-Ne pas respirer les poussières/fumées/gaz/ brouillards/vapeurs/aérosols.
  • P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
  • P281-Utiliser l'équipement de protection individuel requis.
  • P362-Enlever les vêtements contaminés.
  • P405-Garder sous clef.
  • P501b-Éliminer le contenu/récipient conformément à la réglementation locale/régionale/nationale/internationale.