Learn More
Chloroforme, qualité environnementale, + de 99,8 %, stab. avec de l’éthanol, Thermo Scientific Chemicals
Convient à l’analyse des pesticides, à l’analyse environnementale et au GC
217.08€
Identifiants chimiques
CAS | 67-66-3 |
---|---|
Formule moléculaire | CHCl3 |
Poids moléculaire (g/mol) | 119.37 |
Numéro MDL | MFCD00000826 |
Clé InChI | HEDRZPFGACZZDS-UHFFFAOYSA-N |
Synonyme | trichloromethane, formyl trichloride, methane, trichloro, trichloroform, methane trichloride, methenyl trichloride, methyl trichloride, trichlormethan, chloroforme, cloroformio |
CID PubChem | 6212 |
ChEBI | CHEBI:35255 |
SMILES | ClC(Cl)Cl |
Description
It is suitable for pesticide analysis, environmental and GC analysis. It is a commonly used laboratory solvent. It was previously used as an anesthetic. It is also used as a precursor to PTFE and refrigerants. Chloroform was used in the past as an extraction solvent for fats, oils and greases. It is useful for the rapid and simple release of periplasmic proteins. The mixture of guanidinium thiocyanate-phenol-chloroform, plays an essential role in the RNA isolation process.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Identifiants chimiques
67-66-3 | |
119.37 | |
HEDRZPFGACZZDS-UHFFFAOYSA-N | |
6212 | |
ClC(Cl)Cl |
CHCl3 | |
MFCD00000826 | |
trichloromethane, formyl trichloride, methane, trichloro, trichloroform, methane trichloride, methenyl trichloride, methyl trichloride, trichlormethan, chloroforme, cloroformio | |
CHEBI:35255 |
Spécification
Chloroform | |
67-66-3 | |
Colorless liquid | |
60.5°C to 61.5°C | |
Characteristic | |
1.446 | |
CHCl3 | |
210 hPa (158mm Hg) at 20°C | |
trichloromethane, formyl trichloride, methane, trichloro, trichloroform, methane trichloride, methenyl trichloride, methyl trichloride, trichlormethan, chloroforme, cloroformio | |
HEDRZPFGACZZDS-UHFFFAOYSA-N | |
chloroforme | |
6212 | |
119.38 |
°C to 63°C | |
Incolore | |
1.492 | |
982°C (1800°F) | |
Liquide | |
>99.8% | |
MFCD00000826 | |
1731042 | |
Miscible in diethyl ether,oils,ligroin,alcohol,CCl4 and CS2. | |
ClC(Cl)Cl | |
119.37 | |
CHEBI:35255 | |
Environnement |
Sécurité et traitement
P201-P202-P260-P264b-P270-P271-P280i-P281-P301+P312-P302+P352-P304+P340-P305+P351+P338-P308+P313-P330-P332+P313-P362-P501c
H302-H315-H319-H331-H335-H336-H351-H361d-H373
missing translation for 'dotInformation' : Classe DOT :6,1, Groupe d’emballage :III
missing translation for 'einecsNumber' : 200-663-8
missing translation for 'rtecsNumber' : FS9100000
missing translation for 'tsca' : Oui
Recommended Storage : Température ambiante
- Chloroform, Environmental Grade
Mention d'avertissement
- Dangers
Catégorie de danger
- Toxicité aiguë Catégorie 4
- Toxicité aiguë Catégorie 3
- Corrosion cutanée/irritation cutanée Catégorie 2
- Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 2
- Cancérogénicité Catégorie 2
- Toxicité pour la reproduction Catégorie 2
- Toxicité spécifique pour certains organes cibles à la suite d'une exposition répétée Catégorie 1
Mention de danger
- H302-Nocif en cas d'ingestion.
- H331-Toxique par inhalation.
- H315-Provoque une irritation cutanée.
- H319-Provoque une sévère irritation des yeux.
- H351-Susceptible de provoquer le cancer.
- H361d-Susceptible de nuire au foetus.
- H372-Risque avéré d'effets graves pour les organes.
Conseils de prudence
- P260-Ne pas respirer les poussières/fumées/gaz/ brouillards/vapeurs/aérosols.
- P201-Se procurer les instructions avant utilisation.
- P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
- P305+P351+P338-EN CAS DE CONTACT AVEC LES YEUX: rincer avec précaution à l'eau pendant plusieurs minutes. Enlever les lentilles de contact si la victime en porte et si elles peuvent être facilement enlevées. Continuer à rincer.
- P405-Garder sous clef.
- P501-Éliminer le contenu/récipient dans .