Learn More
Chloroforme-d, pour RMN, 99,8 % d’atomes D, stabilisé avec de la feuille d’argent, Thermo Scientific Chemicals
45.33€ - 410.04€
Identifiants chimiques
CAS 865-49-6
Formule moléculaire CHCl3
Poids moléculaire (g/mol) 120.375
Numéro MDL MFCD00000827
Clé InChI HEDRZPFGACZZDS-MICDWDOJSA-N
Synonyme chloroform-d, deuterochloroform, methane-d, trichloro, 2h chloroform, deuterated chloroform, cdcl3, trichloromethane-d, unii-p1nw4885vt, trichloro deuterio methane, chloroform, deutero
CID PubChem 71583
ChEBI CHEBI:85365
Nom IUPAC trichloro(deutério)méthane
SMILES C(Cl)(Cl)Cl
Consulter d'autres spécifications
Produits 3
Code produit Marque Quantité Prix Quantité et disponibilité  
Code produit Marque Quantité Prix Quantité et disponibilité  
10796422
FDS Afficher les documents Détails de la promotion
Thermo Scientific Acros
351420250
25 ml
45.33€
25mL
10204801
FDS Afficher les documents Détails de la promotion
Thermo Scientific Acros
351421000
100 ml
112.56€
100mL
10264841
FDS Afficher les documents
Thermo Scientific Acros
351425000
500ml
410.04€
500mL
Description
Description
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Acros Organics. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Acros Organics d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
Pour NMR
Spécification
Afficher plus
Vidéos
Sécurité et traitement
Afficher plus
FDS
Documents
Documents
Product Certifications
Nom du produit
Chloroforme-d, pour RMN, 99,8 % d’atomes D, stabilisé avec de la feuille d’argent, Thermo Scientific Chemicals