Learn More
Chloroforme-d, 99,8 % (isotopique), Thermo Scientific Chemicals
Code produit. p-7080518
Click to view available options
Quantité:
50g
250g
Conditionnement:
250g
50g
Règlementaire: Des restrictions peuvent s'appliquer à l'achat de ce produit et nous pouvons être amenés à vous demander des documents supplémentaires.
Code produit. 11403800
Marque: Thermo Scientific Alfa Aesar 089541.18
Demander un format en vrac ou personnalisé
Règlementaire: Des restrictions peuvent s'appliquer à l'achat de ce produit et nous pouvons être amenés à vous demander des documents supplémentaires.
Solvant RMN
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Alfa Aesar.Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque historique.Le code d’article / produit Alfa Aesar d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemical Identifiers
CAS 865-49-6
Formule moléculaire CHCl3
Poids moléculaire (g/mol) 120.375
Numéro MDL MFCD00000827
Clé InChI HEDRZPFGACZZDS-MICDWDOJSA-N
Synonyme chloroform-d, deuterochloroform, methane-d, trichloro, 2h chloroform, deuterated chloroform, cdcl3, trichloromethane-d, unii-p1nw4885vt, trichloro deuterio methane, chloroform, deutero
CID PubChem 71583
ChEBI CHEBI:85365
Nom IUPAC trichloro(deutério)méthane
SMILES C(Cl)(Cl)Cl
Specifications
Nom chimique ou matériau Chloroform-d
Forme physique Liquide
Couleur Incolore
Note relative au nom Isotopic
Densité 1,50 g/ml
Indice de réfraction 1,4445
Sensibilité Sensible à la lumière et à l’humidité.
Quantité 50g
Point de fusion -64°C
Point d’ébullition 62°C
Numéro UN UN1888
Informations sur la solubilité Miscible with organic solvents ethyl acetate,acetone.
Poids de la formule 120.38
Pourcentage de pureté 99.8%
Show More Show Less
compliance-icons compliance-icons
Product Identifier
  • Chloroform-d
Signal Word
  • Dangers
Hazard Category
  • Toxicité aiguë Catégorie 3
  • Toxicité aiguë Catégorie 4
  • Cancérogénicité Catégorie 2
  • Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 2
  • Toxicité pour la reproduction Catégorie 2
  • Corrosion cutanée/irritation cutanée Catégorie 2
  • Toxicité spécifique pour certains organes cibles à la suite d'une exposition répétée Catégorie 1
  • Toxicité spécifique pour certains organes cibles Catégorie 3
Hazard Statement
  • H302-Nocif en cas d'ingestion.
  • H315-Provoque une irritation cutanée.
  • H319-Provoque une sévère irritation des yeux.
  • H331-Toxique par inhalation.
  • H336-Peut provoquer somnolence ou vertiges.
  • H351-Susceptible de provoquer le cancer.
  • H361d-Susceptible de nuire au foetus.
  • H372-Risque avéré d'effets graves pour les organes.
Precautionary Statement
  • P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
  • P301+P330+P331-EN CAS D'INGESTION: rincer la bouche. NE PAS faire vomir.
  • P302+P352-EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU: Laver abondamment à l'eau/.
  • P304+P340-EN CAS D'INHALATION: transporter la personne à l'extérieur et la maintenir dans une position où elle peut confortablement respirer.
  • P311-Appeler un CENTRE ANTIPOISON/un médecin/ .
Supplemental information
  • MIXTURE LIST-Contient: Chloroform-d