Learn More
Chloroforme-d, 99,8 % (isotopique), contient 0,03 % v/v de TMS, Thermo Scientific Chemicals Code produit.: 11450391
Chloroforme-d, 99,8 % (isotopique), contient 0,03 % v/v de TMS, Thermo Scientific Chemicals
Code produit. 11450391
5 x 100g
Click to view available options
Quantité:
25 g
100 g
5 x 100g
Règlementaire: Des restrictions peuvent s'appliquer à l'achat de ce produit et nous pouvons être amenés à vous demander des documents supplémentaires.
Code produit. 11450391
Marque: Thermo Scientific Alfa Aesar 041389.59
Demander un format en vrac ou personnalisé
Règlementaire: Des restrictions peuvent s'appliquer à l'achat de ce produit et nous pouvons être amenés à vous demander des documents supplémentaires.
Widely used in the organic solvent for the NMR analysis.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 865-49-6
Formule moléculaire CHCl3
Poids moléculaire (g/mol) 120.375
Numéro MDL MFCD00000827
Clé InChI HEDRZPFGACZZDS-MICDWDOJSA-N
Synonyme chloroform-d, deuterochloroform, methane-d, trichloro, 2h chloroform, deuterated chloroform, cdcl3, trichloromethane-d, unii-p1nw4885vt, trichloro deuterio methane, chloroform, deuteroAfficher plusAfficher moins
CID PubChem 71583
ChEBI CHEBI:85365
Nom IUPAC trichloro(deutério)méthane
SMILES C(Cl)(Cl)Cl
Spécification
Nom chimique ou matériau Chloroform-d
Forme physique Liquide
Couleur Incolore
Note relative au nom Isotopic
Densité 1,50 g/ml
Indice de réfraction 1,4445
Sensibilité Sensible à la lumière et à l’humidité.
Quantité 5 x 100g
Point de fusion -64°C
Point d’ébullition 62°C
Numéro UN UN1888
Informations sur la solubilité Miscible with organic solvents,ethyl acetate and acetone.
Poids de la formule 120.38
Pourcentage de pureté 99.8%
Concentration or Composition (by Analyte or Components) Contient 0,03 % v/v TMS
Afficher plus Afficher moins
Certificats
Un numéro de lot est requis pour afficher les résultats sur les certificats. Pour retrouver le numéro de lot sur des commandes passées, utiliser le menu suivi de commande.
5 Réponse(s) trouvée(s)
Numéro de lot Type de certificat Date Catalog Number
Numéro de lotR14K054 Type de certificatCertificat d’analyse Date11/06/2024 Catalog Number041389.14,041389.59,041389.AC,041389.22
Numéro de lotU24J034 Type de certificatCertificat d’analyse Date15/09/2023 Catalog Number041389.14,041389.59,041389.AC,041389.22
Numéro de lotW20I025 Type de certificatCertificat d’analyse Date13/10/2022 Catalog Number041389.14,041389.59,041389.AC,041389.22
Numéro de lotT06H083 Type de certificatCertificat d’analyse Date20/07/2022 Catalog Number041389.14,041389.59,041389.AC,041389.22
Numéro de lotQ13I017 Type de certificatCertificat d’analyse Date22/04/2022 Catalog Number041389.14,041389.59,041389.AC,041389.22
Nom du produit
Chloroforme-d, 99,8 % (isotopique), contient 0,03 % v/v de TMS, Thermo Scientific Chemicals >