Learn More
Chloroforme-d, 100 % (isotopique), Thermo Scientific Chemicals Code produit.: 11389947
Chloroforme-d, 100 % (isotopique), Thermo Scientific Chemicals
Code produit. 11389947
10 de chaque
Click to view available options
Quantité:
10 de chaque
2 Ea.
Règlementaire: Des restrictions peuvent s'appliquer à l'achat de ce produit et nous pouvons être amenés à vous demander des documents supplémentaires.
Code produit. 11389947
Marque: Thermo Scientific Alfa Aesar 042270.KV
Demander un format en vrac ou personnalisé
Règlementaire: Des restrictions peuvent s'appliquer à l'achat de ce produit et nous pouvons être amenés à vous demander des documents supplémentaires.
Widely used in the organic solvent for the NMR analysis.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 865-49-6
Formule moléculaire CHCl3
Poids moléculaire (g/mol) 120.375
Numéro MDL MFCD00000827
Clé InChI HEDRZPFGACZZDS-MICDWDOJSA-N
Synonyme chloroform-d, deuterochloroform, methane-d, trichloro, 2h chloroform, deuterated chloroform, cdcl3, trichloromethane-d, unii-p1nw4885vt, trichloro deuterio methane, chloroform, deutero
CID PubChem 71583
ChEBI CHEBI:85365
Nom IUPAC trichloro(deutério)méthane
SMILES C(Cl)(Cl)Cl
Spécification
Nom chimique ou matériau Chloroform-d
Forme physique Liquide
Couleur Incolore
Note relative au nom Isotopic
Densité 1,50 g/ml
Indice de réfraction 1,4445
Sensibilité Sensible à la lumière et à l’humidité.
Quantité 10 de chaque
Point de fusion -64°C
Point d’ébullition 62°C
Numéro UN UN1888
Informations sur la solubilité Miscible with organic solvents,ethyl acetate and acetone.
Poids de la formule 120.38
Pourcentage de pureté 100%
Nom du produit
Chloroforme-d, 100 % (isotopique), Thermo Scientific Chemicals >