Learn More
Chloroforme, CHROMASOLV™, pour HPLC, ≥99,8 %, stabilisé à l’amylène, Honeywell Riedel-de Haen
Code produit. 15674530
Click to view available options
Quantité:
100 mL
1 L
2 L
2.5 L
4 x 2.5 L
6 x 1 L
Conditionnement:
Flacon en verre
Conditionnement:
100mL
1L
2.50L
2L
4 pièces
6 pièces
Règlementaire: Ce produit contient une substance répertoriée dans l'annexe XVII du règle ment REACH (CE) N° 1907/2006, tout client doit remplir une déclaration avant la livraison.
Code produit. 15674530
Marque: Honeywell-Chromasolv 348544X2.5L
Demander un format en vrac ou personnalisé
Règlementaire: Ce produit contient une substance répertoriée dans l'annexe XVII du règle ment REACH (CE) N° 1907/2006, tout client doit remplir une déclaration avant la livraison.
CHROMASOLV™, pour HPLC, ≥99,8 %, stabilisé à l’amylène
  • Pour HPLC et synthèse organique
  • Solvants polyvalents de haute pureté
  • Cohérence élevée d’un lot à l’autre
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 67-66-3
Formule moléculaire CHCl3
Poids moléculaire (g/mol) 119.37
Numéro MDL MFCD00000826
Clé InChI HEDRZPFGACZZDS-UHFFFAOYSA-N
Synonyme trichloromethane, formyl trichloride, methane, trichloro, trichloroform, methane trichloride, methenyl trichloride, methyl trichloride, trichlormethan, chloroforme, cloroformio
CID PubChem 6212
ChEBI CHEBI:35255
Nom IUPAC trichlorométhane
SMILES ClC(Cl)Cl
Spécification
Nom chimique ou matériau Chloroform
Point de fusion -63°C (literature)
Note relative au nom CHROMASOLV™, for HPLC, ≥99.8%, amylene stabilized
Absorbance max. 1.00 at 250 nm, max. 0.30 at 260 nm, max. 0.005 280 nm
% min. CAS ≥90.0000%
% max. CAS ≤100.0000%
Densité 1.48 g/mL at 25 °C; 1.492 g/mL at 25 °C(lit.)
Point d’ébullition 61°C
Quantité 4 x 2.5 L
Conditionnement Flacon en verre
Formule linéaire CHCl3
Numéro UN UN1888
Beilstein 1731042
Poids de la formule 119.38
Pourcentage de pureté >99.8%
Qualité HPLC
Afficher plus Afficher moins
compliance-icons compliance-icons
Identifiant produit
  • Chloroform
Mention d'avertissement
  • Dangers
Catégorie de danger
  • Toxicité aiguë Catégorie 4
  • Toxicité aiguë Catégorie 3
  • Corrosion cutanée/irritation cutanée Catégorie 2
  • Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 2
  • Toxicité spécifique pour certains organes cibles Catégorie 3
  • Toxicité spécifique pour certains organes cibles à la suite d'une exposition répétée Catégorie 1
  • Cancérogénicité Catégorie 2
  • Toxicité pour la reproduction Catégorie 2
Mention de danger
  • H302-Nocif en cas d'ingestion.
  • H315-Provoque une irritation cutanée.
  • H319-Provoque une sévère irritation des yeux.
  • H331-Toxique par inhalation.
  • H336-Peut provoquer somnolence ou vertiges.
  • H351-Susceptible de provoquer le cancer.
  • H361d-Susceptible de nuire au foetus.
  • H372-Risque avéré d'effets graves pour les organes.
Conseils de prudence
  • P260-Ne pas respirer les poussières/fumées/gaz/ brouillards/vapeurs/aérosols.
  • P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
  • P284-¢Lorsque la ventilation du local est insuffisante! porter un équipement de protection respiratoire.
  • P301+P330+P331-EN CAS D'INGESTION: rincer la bouche. NE PAS faire vomir.
  • P302+P352-EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU: Laver abondamment à l'eau/.
  • P304+P340-EN CAS D'INHALATION: transporter la personne à l'extérieur et la maintenir dans une position où elle peut confortablement respirer.