Learn More
Chloroforme (env. 0,75 % d’éthanol comme agent de conservation/biologie moléculaire), Fisher BioReagents
Click to view available options
Conditionnement:
Flacon en verre
Quantité:
1 L
Conditionnement:
1L
Description
Flacon en verre ; 1 litre
Ce solvant est utilisé dans les extractions de phénol/chloroforme pour éliminer les protéines des échantillons d’ADN ou d’ARN.
EcoSafPak™ est un système d’emballage respectueux de l’environnement composé à 100 % de matières recyclables fournies par un fournisseur certifié SFI.
Spécification
Spécification
| Nom chimique ou matériau | Chloroform |
| Point de fusion | -63°C |
| Note relative au nom | Approx. 0.75% Ethanol as Preservative |
| Absorbance | 0.13 max. at 254nm, 0.28 max. at 250nm, 0.8 max. at 245nm, 1 max. at 244nm |
| CAS | 67-66-3, 64-17-5 |
| Couleur | Incolore |
| Informations sur la décomposition | 290°C |
| Densité | 1.480g/cm³ |
| Point d’ébullition | 61°C |
| Quantité | 1 L |
| Afficher plus |
Sécurité et traitement
Identifiant produit
- Chloroform, stabilized with ethanol
- Dangers
- Toxicité aiguë Catégorie 3
- Toxicité aiguë Catégorie 4
- Cancérogénicité Catégorie 2
- Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 2
- Toxicité pour la reproduction Catégorie 2
- Corrosion cutanée/irritation cutanée Catégorie 2
- Toxicité spécifique pour certains organes cibles à la suite d'une exposition répétée Catégorie 1
- Toxicité spécifique pour certains organes cibles Catégorie 3
- H372-Risque avéré d'effets graves pour les organes.
- H315-Provoque une irritation cutanée.
- H319-Provoque une sévère irritation des yeux.
- H351-Susceptible de provoquer le cancer.
- H361d-Susceptible de nuire au foetus.
- H331-Toxique par inhalation.
- H336-Peut provoquer somnolence ou vertiges.
- H302-Nocif en cas d'ingestion.
- P260-Ne pas respirer les poussières/fumées/gaz/ brouillards/vapeurs/aérosols.
- P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
- P302+P352-EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU: Laver abondamment à l'eau/.
- P304+P340-EN CAS D'INHALATION: transporter la personne à l'extérieur et la maintenir dans une position où elle peut confortablement respirer.
- P305+P351+P338-EN CAS DE CONTACT AVEC LES YEUX: rincer avec précaution à l'eau pendant plusieurs minutes. Enlever les lentilles de contact si la victime en porte et si elles peuvent être facilement enlevées. Continuer à rincer.
- P311-Appeler un CENTRE ANTIPOISON/un médecin/ .