Learn More
Chlorodiphénylphosphine, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit. 11492357
Click to view available options
Quantité:
10 g
50 g
250 g
Chlorodiphenylphosphine is used to introduce the diphenylphosphinyl moiety by aryl ortho-lithiation. It is also used as an intermediate to make antioxidants, flame retardants, stabilizers, catalysts, photoinitiators, and optical brighteners. Used as a halogenation reagent for the conversion of alcohols into halides, in the preparation of solid-phase reagent for the conversion of alcohols to alkyl halides.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Applications
La chlorodiphénylphosphine est utilisée pour introduire la fraction de diphénylphosphinyle par ortho-lithiation aryle. Il est également utilisé comme intermédiaire pour fabriquer des antioxydants, des retardateurs de flamme, des stabilisants, des catalyseurs, des photo-initiateurs et des azurants optiques. Utilisé comme réactif d’halogénation pour la conversion des alcools en halogénures, dans la préparation du réactif en phase solide pour la conversion des alcools en halogénures d’alkyle.
Solubilité
Réagit avec l’eau.
Remarques
Sensible à l’air et à l’humidité. Stocker dans un endroit sec. Stocker dans un récipient fermé. Stockez à l’abri de l’eau et de l’air.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 1079-66-9
Formule moléculaire C12H10ClP
Poids moléculaire (g/mol) 220.64
Numéro MDL MFCD00000529
Clé InChI XGRJZXREYAXTGV-UHFFFAOYSA-N
Synonyme chlorodiphenylphosphine, diphenylchlorophosphine, diphenylphosphinous chloride, phosphinous chloride, diphenyl, p-chlorodiphenylphosphine, diphenylphosphine chloride, phosphine, chlorodiphenyl, unii-wo975pjk1y, pph2cl, chloro diphenyl phosphane
CID PubChem 66180
SMILES ClP(C1=CC=CC=C1)C1=CC=CC=C1
Spécification
Nom chimique ou matériau Chlorodiphenylphosphine
Point de fusion 14°C to 16°C
Densité 1.204
Point d’ébullition 318°C to 321°C
Point d’éclair 138°C (280°F)
Odeur Acrid
Formule linéaire (C6H5)2PCl
Indice de réfraction 1.635
Quantité 10 g
Numéro UN UN3265
Beilstein 512032
Sensibilité Air and moisture sensitive
Informations sur la solubilité Reacts with water.
Nom IUPAC chloro(diphényl)phosphane
Poids de la formule 220.64
Pourcentage de pureté 97%