Learn More
Chlorodiméthylsilane, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Click to view available options
Quantité:
10 mL
50 mL
250 mL
Description
Chlorodimethylsilane is used to prepare vinyldimethylsilanols for palladium-catalyzed cross-coupling with aryl iodides.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Applications
Le chlorodiméthylsilane est utilisé pour préparer les vinyldiméthylsilanols pour le couplage croisé catalysé par le palladium avec des iodures d’aryle.
Solubilité
Miscible avec les solvants organiques.
Remarques
Il est incompatible avec les agents oxydants forts, les acides forts, les bases fortes, les métaux et l’eau.
Le chlorodiméthylsilane est utilisé pour préparer les vinyldiméthylsilanols pour le couplage croisé catalysé par le palladium avec des iodures d’aryle.
Solubilité
Miscible avec les solvants organiques.
Remarques
Il est incompatible avec les agents oxydants forts, les acides forts, les bases fortes, les métaux et l’eau.
Spécification
Point d’ébullition | 34°C to 36°C |
Nom chimique ou matériau | Chlorodimethylsilane |
Point de fusion | -111°C |
Quantité | 250 mL |
Formule linéaire | (CH3)2SiHCl |
Numéro UN | UN2924 |
Beilstein | 1633434 |
Point d’éclair | −28°C (−18°F) |
Informations sur la solubilité | Miscible with organic solvents. |
Poids de la formule | 94.62 |
Afficher plus |
Sécurité et traitement
Mention d'avertissement
- Dangers
- Toxicité aiguë Catégorie 3
- Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 1
- Liquide inflammable Catégorie 1
- Corrosion cutanée/irritation cutanée Catégorie 1A
- Substance ou mélange qui au contact de l'eau dégage des gaz inflammables Catégorie 3
- H224-Liquide et vapeurs extrêmement inflammables.
- H261-Dégage au contact de l'eau des gaz inflammables.
- H314-Provoque des brûlures de la peau et des lésions oculaires graves.
- H318-Provoque des lésions oculaires graves.
- H331-Toxique par inhalation.
- P210-Tenir à l'écart de la chaleur, des surfaces chaudes, des étincelles, des flammes nues et de toute autre source d'inflammation. Ne pas fumer.
- P231+P232-Manipuler sous gaz inerte. Protéger de l'humidité.
- P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
- P301+P330+P331-EN CAS D'INGESTION: rincer la bouche. NE PAS faire vomir.
- P303+P361+P353-EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU (ou les cheveux): Enlever immédiatement tous les vêtements contaminés. Rincer la peau à l'eau/Se doucher.
- P305+P351+P338-EN CAS DE CONTACT AVEC LES YEUX: rincer avec précaution à l'eau pendant plusieurs minutes. Enlever les lentilles de contact si la victime en porte et si elles peuvent être facilement enlevées. Continuer à rincer.
- P310-Appeler immédiatement un CENTRE ANTIPOISON/un médecin/ .
- P402+P404-Stocker dans un endroit sec. Stocker dans un récipient fermé.