Learn More
Chlorodihydo[bis[(2-diisopropylphosphino)éthyl]amine]iridium, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Catalog Number 11957041
Click to view available options
Quantité:
250 mg
1 g
Conditionnement:
Flacon en verre
791629-96-4
C16H37NP2·ClH2Ir
535.1
QPAONQONOKDMMJ-UHFFFAOYSA-M
iridium 3+ bis 2-diisopropylphosphanyl ethyl amine chloride dihydride, iridium 3+ chloride hydride-2-di propan-2-yl phosphanyl-n-2-di propan-2-yl phosphanyl ethyl ethan-1-amine 1/1/2/1
791629-96-4
C16H37NP2·ClH2Ir
535.1
QPAONQONOKDMMJ-UHFFFAOYSA-M
iridium 3+ bis 2-diisopropylphosphanyl ethyl amine chloride dihydride, iridium 3+ chloride hydride-2-di propan-2-yl phosphanyl-n-2-di propan-2-yl phosphanyl ethyl ethan-1-amine 1/1/2/1
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Acros Organics.Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque historique.Le code d’article / produit Acros Organics d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
Réactif de réduction
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Nom chimique ou matériau chlorodihydrido[bis[(2-diisopropylphosphino)ethyl]amine]iridium
Point de fusion 240.6°C to 241.9°C
Couleur Beige à Blanc
Analyse élémentaire 34.50 to 37.30% C, 2.50 to 2.70% N
Spectre IR Authentique
Plage de pourcentage du dosage 97%
Conditionnement Flacon en verre
Quantité 250 mg
Poids de la formule 535.1
Pourcentage de pureté 97%
Forme physique Poudre
Afficher plus Afficher moins
compliance-icons
Identifiant produit
  • Chlorodihydrido(bis((2-diisopropylphosphino)ethyl)amine)iridium(III)
Mention d'avertissement
  • Attention
Catégorie de danger
  • Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 2
  • Corrosion cutanée/irritation cutanée Catégorie 2
  • Toxicité spécifique pour certains organes cibles Catégorie 3
Mention de danger
  • H319-Provoque une sévère irritation des yeux.
  • H335-Peut irriter les voies respiratoires.
  • H315-Provoque une irritation cutanée.
Conseils de prudence
  • P261-Éviter de respirer les poussières/fumées/gaz/brouillards/vapeurs/ aérosols.
  • P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
  • P301+P312-EN CAS D'INGESTION: appeler un CENTRE ANTIPOISON/médecin / en cas de malaise.
  • P302+P352-EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU: Laver abondamment à l'eau/.