Learn More
Chlorocyclohexane, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit. 11366896
Click to view available options
Quantité:
250 g
1000 g
Règlementaire: Ce produit est un intermédiaire isolé transporté conformément au règlement (CE) 1907/2006 (REACH). tout client doit remplir une déclaration avant la livraison.
Règlementaire: Ce produit est un intermédiaire isolé transporté conformément au règlement (CE) 1907/2006 (REACH). tout client doit remplir une déclaration avant la livraison.
Chlorocyclohexane is used as the raw material in synthesis agrochemical and medicine chemical engineering products.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Applications
Le chlorocyclohexane est utilisé comme matière première dans les produits agrochimiques de synthèse et les produits d’ingénierie chimique de médecine.
Solubilité
Soluble in dans l’eau .0.02 g/l (20°C). Soluble dans l’alcool et l’éther diéthylique.
Remarques
Les matières incompatibles sont les agents oxydants forts, les bases fortes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 542-18-7
Formule moléculaire C6H11Cl
Poids moléculaire (g/mol) 118.604
Numéro MDL MFCD00003822
Clé InChI UNFUYWDGSFDHCW-UHFFFAOYSA-N
Synonyme cyclohexyl chloride, cyclohexane, chloro, monochlorocyclohexane, chlorcyclohexan, chlorzyklohexan, unii-pnv8c821fh, pnv8c821fh, chlor-cyclohexane, cyclohexylchloride, chloro-cyclohexane
CID PubChem 10952
ChEBI CHEBI:39156
Nom IUPAC Chlorocyclohexane
SMILES C1CCC(CC1)Cl
Spécification
Nom chimique ou matériau Chlorocyclohexane
Point de fusion -44°C
Densité 1
Point d’ébullition 141°C to 143°C
Point d’éclair 28°C (82°F)
Odeur Unpleasant
Indice de réfraction 1.462
Quantité 1000 g
Numéro UN UN1993
Beilstein 1900796
Merck Index 14,2732
Informations sur la solubilité Soluble in water.0.02g/L (20°C). Soluble in alcohol and diethyl ether.
Poids de la formule 118.61
Pourcentage de pureté 98%