Learn More
Chlorocyclobutane, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit. 11434264
Click to view available options
Quantité:
1 g
5 g
It is an important raw material and intermediate used in Organic Synthesis, Pharmaceuticals, Agrochemicals and dyestuffs.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Applications
Il s’agit d’une importante matière première et intermédiaire utilisée dans la synthèse organique, les produits pharmaceutiques, les produits agrochimiques et les colorants.
Solubilité
Insoluble dans l’eau.
Remarques
Stocker à 4°C. Protéger contre les charges électrostatiques.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 1120-57-6
Formule moléculaire C4H7Cl
Poids moléculaire (g/mol) 90.55
Numéro MDL MFCD00013736
Clé InChI STJYMUBZVMSMBP-UHFFFAOYSA-N
Synonyme cyclobutyl chloride, cyclobutane, chloro, chloro-cyclobutane, cyclobutylchloride, chloranylcyclobutane, 1-chlorocyclobutane, acmc-1butg, chlorocyclobutane, 97+%
CID PubChem 70712
Nom IUPAC Chlorocyclobutane
SMILES C1CC(C1)Cl
Spécification
Nom chimique ou matériau Chlorocyclobutane
Densité 0.991
Point d’ébullition 80°C to 81°C
Point d’éclair −8°C (17°F)
Odeur Slightly Sweetish
Indice de réfraction 1.4332
Quantité 5 g
Numéro UN UN1127
Beilstein 1900414
Informations sur la solubilité Insoluble in water.
Poids de la formule 90.55
Pourcentage de pureté 97%