Learn More
Chlorobenzène, extra pur, SLR, Fisher Chemical
53.99 EUR valable jusqu'au 2024-12-31
Utilisez le code promo "23271" pour bénéficier de cette offre.
Utilisez le code promo "23271" pour bénéficier de cette offre.
Click to view available options
Quantité:
1 L
2.5 L
25 L
Conditionnement:
Boîte métallique
Flacon en verre ambré
Flacon en verre revêtu de plastique
Spécification
Point de fusion | -45°C |
Point d’ébullition | 131°C |
Quantité | 1 L |
Conditionnement | Flacon en verre ambré |
Forme physique | Liquide |
Tension de vapeur | 12mbar at 20°C |
Viscosité | 0.8 mPaS at 20°C |
Poids de la formule | 112.56g/mol |
Sécurité et traitement
Identifiant produit
- Chlorobenzene
- Attention
- Toxicité aiguë Catégorie 4
- TOXICITÉ À LONG TERME POUR LE MILIEU AQUATIQUE Chronique 2
- Liquide inflammable Catégorie 3
- Corrosion cutanée/irritation cutanée Catégorie 2
- Toxicité spécifique pour certains organes cibles Catégorie 3
- H315-Provoque une irritation cutanée.
- H411-Toxique pour les organismes aquatiques, entraîne des effets néfastes à long terme.
- H336-Peut provoquer somnolence ou vertiges.
- H332-Nocif par inhalation.
- H226-Liquide et vapeurs inflammables.
- P210-Tenir à l'écart de la chaleur, des surfaces chaudes, des étincelles, des flammes nues et de toute autre source d'inflammation. Ne pas fumer.
- P264-Se laver soigneusement après manipulation.
- P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
- P303+P361+P353-EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU (ou les cheveux): Enlever immédiatement tous les vêtements contaminés. Rincer la peau à l'eau/Se doucher.
- P304+P340-EN CAS D'INHALATION: transporter la personne à l'extérieur et la maintenir dans une position où elle peut confortablement respirer.
- P312-Appeler un CENTRE ANTIPOISON/un médecin/en cas de malaise.