Learn More
Chlorobenzène, 99+ %, pur, Thermo Scientific Chemicals
38.99€ - 355.77€
Identifiants chimiques
CAS 108-90-7
Formule moléculaire C6H5Cl
Poids moléculaire (g/mol) 112.556
Numéro MDL MFCD00000530
Clé InChI MVPPADPHJFYWMZ-UHFFFAOYSA-N
Synonyme monochlorobenzene, benzene chloride, phenyl chloride, benzene, chloro, chlorbenzene, chlorobenzol, monochlorbenzol, chlorbenzol, chlorobenzen, clorobenzene
CID PubChem 7964
ChEBI CHEBI:28097
Nom IUPAC chlorobenzène
SMILES C1=CC=C(C=C1)Cl
Consulter d'autres spécifications
Produits 3
Code produit Marque Quantité Conditionnement Prix Quantité et disponibilité  
Code produit Marque Quantité Conditionnement Prix Quantité et disponibilité  
10522541
Afficher les documents Détails de la promotion
Thermo Scientific Acros
146410010
1 L Flacon en verre
38.99€
1L
10031670
Afficher les documents Détails de la promotion
Thermo Scientific Acros
146410025
2.5 L Flacon en verre
71.25€
2.50L
10513674
Afficher les documents
Thermo Scientific Acros
146410250
25 L Tambour métallique
355.77€
25L
Description
Description
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Acros Organics. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Acros Organics d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
Spécification
Identifiants chimiques
108-90-7
112.556
MVPPADPHJFYWMZ-UHFFFAOYSA-N
7964
chlorobenzène
C6H5Cl
MFCD00000530
monochlorobenzene, benzene chloride, phenyl chloride, benzene, chloro, chlorbenzene, chlorobenzol, monochlorbenzol, chlorbenzol, chlorobenzen, clorobenzene
CHEBI:28097
C1=CC=C(C=C1)Cl
Spécification
Chlorobenzene
1.1075g/mL
Liquide
99+%
C6H5Cl
Vapor Pressure: 2mbar at 20°C
15, 2122
MVPPADPHJFYWMZ-UHFFFAOYSA-N
chlorobenzène
7964
112.56
Pures
108-90-7
Authentique
1.5230 to 1.5250 (20°C, 589nm)
C6H5Cl
MFCD00000530
05, 199
monochlorobenzene, benzene chloride, phenyl chloride, benzene, chloro, chlorbenzene, chlorobenzol, monochlorbenzol, chlorbenzol, chlorobenzen, clorobenzene
C1=CC=C(C=C1)Cl
112.556
CHEBI:28097
≥99.0%
Vidéos
Sécurité et traitement
Sécurité et traitement
Déclaration GHS P
Toxique pour les organismes aquatiques, entraîne des effets néfastes à long terme.
Nocif en cas d’inhalation.
Liquide et vapeurs inflammables.
Provoque une irritation cutanée.
Déclaration GHS P
Éviter de libérer le produit dans l’environnement.
EN CAS D’INHALATION : Transporter la personne à l’extérieur et la maintenir dans une position où elle peut confortablement respirer.
Tenir à l’écart de la chaleur, des étincelles, des flammes nues et des surfaces chaudes. - Ne pas fumer. AVERTISSEMENT : Les informations fournies sur ce site Web ont été élaborées conformément à la réglementation de l’Union européenne (UE) et sont, à notre connaissance, exactes à la date de leur publication. Les informations ne sont fournies qu’à titre indicatif pour une manipulation et une utilisation en toute sécurité. Elles ne doivent pas être considérées comme une garantie ou une spécification de qualité.
Avertissement
Identifiant produit
  • Chlorobenzene
Mention d'avertissement
  • Attention
Catégorie de danger
  • Toxicité aiguë Catégorie 4
  • TOXICITÉ À LONG TERME POUR LE MILIEU AQUATIQUE Chronique 2
  • Liquide inflammable Catégorie 3
  • Corrosion cutanée/irritation cutanée Catégorie 2
  • Toxicité spécifique pour certains organes cibles Catégorie 3
Mention de danger
  • H315-Provoque une irritation cutanée.
  • H411-Toxique pour les organismes aquatiques, entraîne des effets néfastes à long terme.
  • H336-Peut provoquer somnolence ou vertiges.
  • H332-Nocif par inhalation.
  • H226-Liquide et vapeurs inflammables.
Conseils de prudence
  • P210-Tenir à l'écart de la chaleur, des surfaces chaudes, des étincelles, des flammes nues et de toute autre source d'inflammation. Ne pas fumer.
  • P264-Se laver soigneusement après manipulation.
  • P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
  • P303+P361+P353-EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU (ou les cheveux): Enlever immédiatement tous les vêtements contaminés. Rincer la peau à l'eau/Se doucher.
  • P304+P340-EN CAS D'INHALATION: transporter la personne à l'extérieur et la maintenir dans une position où elle peut confortablement respirer.