Learn More
Chlorure de chloroacétyle, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit. 12704613
Click to view available options
Quantité:
5 mL
100 mL
1 L
2.5 L
Conditionnement:
Flacon en verre
Règlementaire: Ce produit est un intermédiaire isolé transporté conformément au règlement (CE) 1907/2006 (REACH). tout client doit remplir une déclaration avant la livraison.
Règlementaire: Ce produit est un intermédiaire isolé transporté conformément au règlement (CE) 1907/2006 (REACH). tout client doit remplir une déclaration avant la livraison.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 79-04-9
Clé InChI VGCXGMAHQTYDJK-UHFFFAOYSA-N
Synonyme chloroacetyl chloride, acetyl chloride, chloro, chloracetyl chloride, chloroacetic chloride, monochloroacetyl chloride, chloroacetic acid chloride, chloroacetylchloride, chlorure de chloracetyle, unii-k5uml06yuo, chlorid kyseliny chloroctove
CID PubChem 6577
ChEBI CHEBI:34624
Nom IUPAC 2-chloroacetyl chloride
SMILES C(C(=O)Cl)Cl
Spécification
Nom chimique ou matériau Chloroacetyl chloride
Couleur Incolore à jaune
Densité 1.4200g/mL
Spectre IR Authentic
Plage de pourcentage du dosage 98%
Conditionnement Flacon en verre
Formule moléculaire C2H2Cl2O
Formule linéaire ClCH2COCl
Indice de réfraction 1.4520 to 1.4540 (20°C, 589nm)
Quantité 5 mL
Poids moléculaire (g/mol) 112.937
Poids de la formule 112.94
Pourcentage de pureté ≥97.5% (GC)
Forme physique Liquid