Learn More
Chloroacétonitrile, SPEX CertiPrep™
Catalog Number 16349717
Click to view available options
Quantité:
1 mL
Conditionnement:
Ampoule en verre ambrée prélimée 2 ml
Includes
Flacon d’échantillonnage automatique, certificat d'analyse Traceable NIST agréé ISO/CEI 17025 et Guide ISO/CEI 34, fiche de données de sécurité
Certifié 34Guide ISO/CEI, matériau de référence certifié NIST Traceable
Étalon d’organique fabriqué pour GC, GC/MS, HPLC, LC/MS et autres instruments analytiques
AnalyteN° CASConcentration
Chloracétonitrile107-14-21000 μg/ml
Certifications
Agréé par A2LA pour ISO/CEI 17025 et le Guide ISO/CEI34 et certifié par UL-DQS selon ISO 9001
Compliance
Certifié conforme à GHS/OSHA
Nom chimique ou matériau Chloroacetonitrile
CAS 107-14-2, 67-56-1
Conditionnement Ampoule en verre ambrée prélimée 2 ml
% min. CAS 0.1, 99.9
Quantité 1 mL
% max. CAS 0.1, 99.9
Concentration or Composition Notes Le certificat d’analyse présente les analytes cibles jusqu’à +/ −2 % de précision, avec un ajustement en fonction de la pureté des matières premières.
À utiliser avec (équipement) GC, GC/MS, HPLC, LC/MS et autres instruments analytiques
Formule moléculaire C2H2ClN
Clé InChI RENMDAKOXSCIGH-UHFFFAOYSA-N
SMILES C(C#N)Cl
Nom IUPAC 2-Chloracétonitrile
Poids moléculaire (g/mol) 75.495
CID PubChem 7856
ChEBI CHEBI:82416
Solvant ou matrice Methanol-P&T
Afficher plus Afficher moins
Produit exclusivement destiné à un usage en laboratoire