Learn More
Chloroacétonitrile, 98 + %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit. 10438060
Click to view available options
Quantité:
100 mL
500 mL
Conditionnement:
Flacon en verre
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 107-14-2
Formule moléculaire C2H2ClN
Poids moléculaire (g/mol) 75.5
Numéro MDL MFCD00001885
Clé InChI RENMDAKOXSCIGH-UHFFFAOYSA-N
Synonyme chloroacetonitrile, chloracetonitrile, acetonitrile, chloro, chloromethyl cyanide, monochloroacetonitrile, chloroethanenitrile, monochloromethyl cyanide, usaf kf-5, alpha-chloroacetonitrile, acetonitrile, 2-chloro
CID PubChem 7856
ChEBI CHEBI:82416
Nom IUPAC 2-Chloracétonitrile
SMILES C(C#N)Cl
Spécification
Nom chimique ou matériau Chloroacetonitrile
Note relative au nom 98+%
Couleur Incolore
Densité 1.1890g/mL
Point d’ébullition 124.0°C to 126.0°C
Point d’éclair 56°C
Spectre IR Authentique
Plage de pourcentage du dosage 98% min. (GC)
Conditionnement Flacon en verre
Formule linéaire ClCH2CN
Indice de réfraction 1.4200 to 1.4240
Quantité 100 mL
Beilstein 02,201
Fieser 01,129; 06,102
Gravité spécifique 1.189
Informations sur la solubilité Solubility in water: insoluble. Other solubilities: soluble in ethanol, diethyl ether, hydrocarbons
Poids de la formule 75.5
Pourcentage de pureté 98+%
Forme physique Liquide
Afficher plus Afficher moins
compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Identifiant produit
  • Chloroacetonitrile
Mention d'avertissement
  • Dangers
Catégorie de danger
  • Toxicité aiguë Catégorie 3
  • TOXICITÉ À LONG TERME POUR LE MILIEU AQUATIQUE Chronique 2
  • Liquide inflammable Catégorie 3
Mention de danger
  • H411-Toxique pour les organismes aquatiques, entraîne des effets néfastes à long terme.
  • H301-Toxique en cas d'ingestion.
  • H311-Toxique par contact cutané.
  • H331-Toxique par inhalation.
  • H226-Liquide et vapeurs inflammables.
Conseils de prudence
  • P273-Éviter le rejet dans l'environnement.
  • P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
  • P302+P352-EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU: Laver abondamment à l'eau/.
  • P304+P340-EN CAS D'INHALATION: transporter la personne à l'extérieur et la maintenir dans une position où elle peut confortablement respirer.
  • P310-Appeler immédiatement un CENTRE ANTIPOISON/un médecin/ .
  • P361-Enlever immédiatement tous les vêtements contaminés.