Learn More
Acide chloroacétique, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit. 11400383
Click to view available options
Quantité:
250 g
1000 g
Conditionnement:
1000g
250g
Code produit. 11400383
Marque: Thermo Scientific Alfa Aesar A11482.30
Demander un format en vrac ou personnalisé
CAS: 79-11-8 | C2H3ClO2 | 94.494 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Suitable for battery materials development.
Applications
L’acide chloroacétique est utilisé dans la production de produits pharmaceutiques, de colorants, de détergents, de caféine synthétique, de glycine et d’acide thioglycolique et agit comme stabilisant de PVC. Il agit comme précurseur du glyphosate et de l’adrénaline. Il sert également de conservateur et de bactériostat. De plus, il est utilisé comme agents actifs de surface et produits chimiques photosensibles. Il est également utilisé dans l’O-alkylation du salicylaldéhyde et comme composant actif dans les cosmétiques. En outre, il est impliqué dans la préparation des agents épaississants carboxyméthylcellulose et carboxyméthylamidon.
Solubilité
Soluble dans l’eau, le méthanol, l’acétone, l’éther diéthylique, le benzène, le chloroforme et l’éthanol.
Remarques
Incompatible avec les agents oxydants forts, les bases fortes et les agents réducteurs puissants.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 79-11-8
Formule moléculaire C2H3ClO2
Poids moléculaire (g/mol) 94.494
Numéro MDL MFCD00002683
Clé InChI FOCAUTSVDIKZOP-UHFFFAOYSA-N
Synonyme chloroacetic acid, monochloroacetic acid, chloracetic acid, acetic acid, chloro, acide chloracetique, chloroethanoic acid, monochloroethanoic acid, monochloracetic acid, monochloorazijnzuur, monochloressigsaeure
CID PubChem 300
ChEBI CHEBI:27869
Nom IUPAC acide 2-chloroacétique
SMILES C(C(=O)O)Cl
Spécification
Nom chimique ou matériau Chloroacetic acid
Point de fusion 60°C to 63°C
Densité 1.404
pH <1.0
Point d’ébullition 189°C
Point d’éclair 126°C (258°F)
Odeur Pungent
Formule linéaire ClCH2CO2H
Quantité 250 g
Numéro UN UN1751
Beilstein 605438
Sensibilité Hygroscopic
Merck Index 14,2112
Informations sur la solubilité Soluble in water,methanol,acetone,diethyl ether,benzene,chloroform and ethanol.
Poids de la formule 94.5
Pourcentage de pureté 99%
Afficher plus Afficher moins
compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Mention d'avertissement
  • Dangers
Catégorie de danger
  • Toxicité aiguë Catégorie 3
  • TOXICITÉ À LONG TERME POUR LE MILIEU AQUATIQUE Chronique 1
  • TOXICITÉ AIGUË POUR LE MILIEU AQUATIQUE Aiguë 1
  • Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 1
  • Substances et mélanges corrosifs pour les métaux Catégorie 1
  • Corrosion cutanée/irritation cutanée Catégorie 1B
  • Toxicité spécifique pour certains organes cibles Catégorie 3
Mention de danger
  • H290-Peut être corrosif pour les métaux.
  • H301-Toxique en cas d'ingestion.
  • H311-Toxique par contact cutané.
  • H314-Provoque des brûlures de la peau et des lésions oculaires graves.
  • H318-Provoque des lésions oculaires graves.
  • H331-Toxique par inhalation.
  • H335-Peut irriter les voies respiratoires.
  • H400-Très toxique pour les organismes aquatiques.
  • H410-Très toxique pour les organismes aquatiques, entraîne des effets néfastes à long terme.
Conseils de prudence
  • P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
  • P301+P330+P331-EN CAS D'INGESTION: rincer la bouche. NE PAS faire vomir.
  • P303+P361+P353-EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU (ou les cheveux): Enlever immédiatement tous les vêtements contaminés. Rincer la peau à l'eau/Se doucher.
  • P304+P340-EN CAS D'INHALATION: transporter la personne à l'extérieur et la maintenir dans une position où elle peut confortablement respirer.