Learn More
Dimère chloro(1,5-cyclooctadiène)iridium(I), poudre cristalline blanche, Thermo Scientific Chemicals Code produit.: 11327537
Dimère chloro(1,5-cyclooctadiène)iridium(I), poudre cristalline blanche, Thermo Scientific Chemicals
Code produit. 11327537
0.25 g
Click to view available options
Quantité:
0.25 g
1 g
5 g
Code produit. 11327537
Marque: Thermo Scientific Alfa Aesar 012749.01
Demander un format en vrac ou personnalisé
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Alfa Aesar.Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque historique.Le code d’article / produit Alfa Aesar d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 12112-67-3
Formule moléculaire C16H24Cl2Ir2
Poids moléculaire (g/mol) 671.70
Numéro MDL MFCD00012414
Clé InChI ZFOUDQNHNLDNLD-MIXQCLKLSA-L
Synonyme chloro 1,5-cyclooctadiene iridium i dimer, bis 1,5-cyclooctadiene diiridium i dichloride, 1z,5z-cycloocta-1,5-diene; iridium; dichloride, iridium, di-.mu.-chlorobis 1,2,5,6-.eta.-1,5-cyclooctadiene di, ir2cl2 cod 2, chloro-1,5-cyclooctadiene iridium i dimer, 1z,5z-cycloocta-1,5-diene; iridium 1+
CID PubChem 6436381
Nom IUPAC (1Z,5Z)-cycloocta-1,5-diène;iridium;dichlorure
SMILES [Cl-].[Cl-].[Ir+].[Ir+].C1C\C=C/CC\C=C/1.C1C\C=C/CC\C=C/1
Spécification
Nom chimique ou matériau Chloro(1, 5-cyclooctadiene)iridium(I) dimer
Point de fusion 190°C (decomposition)
Couleur Blanc
Odeur Odorless
Quantité 0.25 g
Informations sur la solubilité Soluble in chloroform and toluene. Slightly soluble in acetone and alcohol. Insoluble in water.
Poids de la formule 671.71
Forme physique Poudre cristalline
Certificats
Un numéro de lot est requis pour afficher les résultats sur les certificats. Pour retrouver le numéro de lot sur des commandes passées, utiliser le menu suivi de commande.
5 Réponse(s) trouvée(s)
Numéro de lot Type de certificat Date Catalog Number
Numéro de lotX25E029 Type de certificatCertificat d’analyse Date02/08/2024 Catalog Number012749.03,012749.01,012749.06
Numéro de lotS06K018 Type de certificatCertificat d’analyse Date18/06/2024 Catalog Number012749.03,012749.01,012749.06
Numéro de lotY28J010 Type de certificatCertificat d’analyse Date04/01/2024 Catalog Number012749.03,012749.01,012749.06
Numéro de lotU09J027 Type de certificatCertificat d’analyse Date16/08/2023 Catalog Number012749.03,012749.01,012749.06
Numéro de lotY16I029 Type de certificatCertificat d’analyse Date11/01/2023 Catalog Number012749.03,012749.01,012749.06,012755.03
compliance-icons
Identifiant produit
  • Chloro(1,5-cyclooctadiene)iridium(I) dimer
Mention d'avertissement
  • Attention
Catégorie de danger
  • Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 2
  • Corrosion cutanée/irritation cutanée Catégorie 2
  • Toxicité spécifique pour certains organes cibles Catégorie 3
Mention de danger
  • H315-Provoque une irritation cutanée.
  • H319-Provoque une sévère irritation des yeux.
  • H335-Peut irriter les voies respiratoires.
Conseils de prudence
  • P261-Éviter de respirer les poussières/fumées/gaz/brouillards/vapeurs/ aérosols.
  • P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
  • P302+P352-EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU: Laver abondamment à l'eau/.
  • P305+P351+P338-EN CAS DE CONTACT AVEC LES YEUX: rincer avec précaution à l'eau pendant plusieurs minutes. Enlever les lentilles de contact si la victime en porte et si elles peuvent être facilement enlevées. Continuer à rincer.
Informations supplémentaires
  • MIXTURE LIST-Contient: Chloro(1,5-cyclooctadiene)iridium(I) dimer
RUO - Usage exclusivement réservé à la recherche
Correction du contenu d'un produit
Nom du produit
Dimère chloro(1,5-cyclooctadiène)iridium(I), poudre cristalline blanche, Thermo Scientific Chemicals >