Learn More
Solution de chlorite pour la matrice H2O de chromatographie d’échange d’ions de 1 g/l, Fisher Chemical™ Code produit.: 12932105
Solution de chlorite pour la matrice H2O de chromatographie d’échange d’ions de 1 g/l, Fisher Chemical™
Code produit. 12932105
100 mL
Click to view available options
Quantité:
100 mL
250 mL
500 mL
Code produit. 12932105
Marque: Fisher Chemical A 012 100
Tous nos matériaux et réactifs de référence certifiés sont produits dans le cadre d’un système de gestion de la qualité ISO 9001, également accrédité selon ISO/CEI 17025 et accrédité selon le Guide ISO 34.
Spécification
Quantité 100 mL
La solution contient H2O
Concentration 1 g/L
Certificats
Un numéro de lot est requis pour afficher les résultats sur les certificats. Pour retrouver le numéro de lot sur des commandes passées, utiliser le menu suivi de commande.
5 Réponse(s) trouvée(s)
Numéro de lot Type de certificat Date Catalog Number
Numéro de lot1026473 Type de certificatCertificat d’analyse Date04/03/2025 Catalog NumberA 012 100
Numéro de lot1037108 Type de certificatCertificat d’analyse Date04/03/2025 Catalog NumberA 012 100
Numéro de lot1049324 Type de certificatCertificat d’analyse Date04/03/2025 Catalog NumberA 012 100
Numéro de lot1000237 Type de certificatCertificat d’analyse Date04/03/2025 Catalog NumberA 012 100
Numéro de lot1034663 Type de certificatCertificat d’analyse Date03/03/2025 Catalog NumberA 012 100
Correction du contenu d'un produit
Nom du produit
Solution de chlorite pour la matrice H2O de chromatographie d’échange d’ions de 1 g/l, Fisher Chemical™ >