missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
WTW™ Kits de test du chlore
Click to view available options
Type:
Kit de sachets de poudre
Kit de test cellulaire
Kit de test de réactif
Plage:
0,010 à 6,00 de Cl2, libre et total
0,02 à 2,00 mg/L de Cl2, libre
0,02 à 2,00 mg/L de Cl2, total
0,03 à 6,00 de Cl2, libre
0,03 à 6,00 de Cl2, libre et total
0,5 à 5,0 mg/L de Cl2, libre
Conditionnement:
1 pièce
100 pièces
150 pièces
Description
Photomètre portable pHoto Flex
• Précis et polyvalent
• Compatible réactif WTW et Merck
• Mesure du pH via électrodes
• Mesure de la turbidité NF EN ISO 7027
• Porte cuve pour tube φ 16 et 28mm
• Large écran graphique 56 x 36mm alphanumérique rétro-éclairé avec sélection de la langue et fonction auto diagnostic
• Mémoire 1000 mesures horodatées avec numéro d'échantillon
• Port RS232 pour transfert vers un PC
• L x P x H: 238 x 87 x 93mm, poids 660 g
• Alimentation 4 piles 1,5 V ou accumulateur en option
• Photomètre pHotoFlex
• Méthodes mémorisées pour les kits et tubes prêts à l'emploi WTW et Merck. 100 méthodes libres paramétrables
• Mise en mémoire des nouvelles méthodes via internet
• Affichage direct du résultat en mg/L, absorbance et % transmission
• Mémorisation et correction automatique des blancs d'échantillons
• 6 filtres 436-517-557-594-610-690nm
• Précision 2nm
• Analyse de la couleur vraie conforme à la norme NF EN ISO 7887 section 3 avec mesure aux longueurs d'ondes 436-517-610nm
• Mesure pH -2,00 à 16,00 avec compensation de -5,0 à 100,0°C et calibrage en 3 points avec reconnaissance automatique des solutions étalons
• Photomètre pHotoFlex Turb
• Mesure en plus la turbidité
• Lampe infrarouge, conforme à la norme NF EN ISO 7027
• Calibrage en 3 points 0,02-10-1000 NTU
• Réactif spécifique pHotoflex en poudre
• Kit
• Accessoires obligatoires réactifs
• Précis et polyvalent
• Compatible réactif WTW et Merck
• Mesure du pH via électrodes
• Mesure de la turbidité NF EN ISO 7027
• Porte cuve pour tube φ 16 et 28mm
• Large écran graphique 56 x 36mm alphanumérique rétro-éclairé avec sélection de la langue et fonction auto diagnostic
• Mémoire 1000 mesures horodatées avec numéro d'échantillon
• Port RS232 pour transfert vers un PC
• L x P x H: 238 x 87 x 93mm, poids 660 g
• Alimentation 4 piles 1,5 V ou accumulateur en option
• Photomètre pHotoFlex
• Méthodes mémorisées pour les kits et tubes prêts à l'emploi WTW et Merck. 100 méthodes libres paramétrables
• Mise en mémoire des nouvelles méthodes via internet
• Affichage direct du résultat en mg/L, absorbance et % transmission
• Mémorisation et correction automatique des blancs d'échantillons
• 6 filtres 436-517-557-594-610-690nm
• Précision 2nm
• Analyse de la couleur vraie conforme à la norme NF EN ISO 7887 section 3 avec mesure aux longueurs d'ondes 436-517-610nm
• Mesure pH -2,00 à 16,00 avec compensation de -5,0 à 100,0°C et calibrage en 3 points avec reconnaissance automatique des solutions étalons
• Photomètre pHotoFlex Turb
• Mesure en plus la turbidité
• Lampe infrarouge, conforme à la norme NF EN ISO 7027
• Calibrage en 3 points 0,02-10-1000 NTU
• Réactif spécifique pHotoflex en poudre
• Kit
• Accessoires obligatoires réactifs
Spécification
Spécification
| Certifications/Conformité | DIN 38408 G4, EN ISO 7393 |
| Volume (métrique) | 5 mL |
| À utiliser avec (application) | Désinfectants, eaux usées, eau potable |
| À utiliser avec (équipement) | Photomètre PhotoLab™ 6000, appareil de mesure Photoflex™ |
| Caractéristiques des paramètres | Nitrite |
| Plage | 0,02 à 2,00 mg/L de Cl2, libre |
| Conditions de stockage | 15°C à 25°C |
| Méthode de test | Réaction Griess |
| Type | Kit de sachets de poudre |
Correction du contenu d'un produit
Veuillez fournir vos retours sur le contenu du produit en remplissant le formulaire ci-dessous.
Nom du produit
Vous avez repéré une opportunité d'amélioration ?Partager une correction de contenu