Learn More
Palintest™ Kit de test de chlore HR
Marque: Palintest™ AP162
Code nomenclature Nacres: NB.61
Informations supplémentaires : Poids : 0.80000kg
Description
Réactifs pour photomètres Palintest• Réactifs en pastilles prédosées ou tubes prêts à l'emploi
• Pas de date de péremption, emballage individuel en aluminium
• Les réactifs se composent de:
• Tubes prêts à l'emploi pour 24 dosages
• Pastilles en emballage individuel pour 50 dosages
• Les recharges comprennent des pastilles prédosées en emballage individuel pour 250 dosages
• Les photomètres Palintest 7100, 7500 et 8000 ne nécessitent aucun adapteur pour les tubes prêts à l'emploi
• Réactifs en pastilles prédosées
• Recharge
Spécification
0 à 250 mg/L | |
Lot de 250 |