Learn More
Lovibond™ Comprimés de chlore HR (KI)
Click to view available options
Quantité:
100 comprimés
Conditionnement:
100 pièces
Description
Le comprimé adapté au résultat rapide
L’analyse de l’eau ne peut être plus facile. Un dosage précis, une longue durée de conservation et une manipulation aisée font du réactif comprimé le système d’indicateurs le plus apprécié et la façon la plus économique d’analyser un paramètre.
Le réactif comprimé dans la boîte sous blister en aluminium résiste à presque toutes les conditions climatiques et aux influences externes. En outre, la sécurité de l’utilisateur n’est pas compromise.
Spécification
Spécification
| Quantité | 100 comprimés |
| Plage | 5 à 200 mg/l, chlore |
| Type | Comprimé de HR de chlore (KI) |