Mélange d'hydrocarbures chlorés, SPEX CertiPrep™
Code produit. 15265816 Tous les produits SPEX Certiprep Produits
1 ml, 1mL
Code nomenclature Nacres: NA.24
Click to view available options
Quantité:
1 ml
Conditionnement:
1mL
Code produit. 15265816
Marque: SPEX Certiprep 612X
Includes
Flacon d’échantillonnage automatique, certificat d'analyse Traceable NIST agréé ISO/CEI 17025 et Guide ISO/CEI 34, fiche de données de sécurité
Certifié 34Guide ISO/CEI, matériau de référence certifié NIST Traceable
Étalon organique pour GC, GC/MS, HPLC, LC/MS et autres instruments analytiques
AnalyteN° CASConcentration
1,2,4-Trichlorobenzène120-82-12000μg/ml
1,2-Dichlorobenzène95-50-12000μg/ml
1,3-Dichlorobenzène541-73-12000μg/ml
1,4-Dichlorobenzène106-46-72000μg/ml
2-Chloronaphtalène91-58-72000μg/ml
Hexachlorobenzène118-74-12000μg/ml
Hexachlorobutadiène87-68-32000μg/ml
Hexachlorocyclopentadiène77-47-42000μg/ml
Hexachloroéthane67-72-12000 μg/ml
Certifications
Agréé par A2LA pour ISO/CEI 17025 et le Guide ISO/CEI34 et certifié par UL-DQS selon ISO 9001
Compliance
Conformité GHS / OSHA
Spécification
Nom chimique ou matériau Chlorinated Hydrocarbons Mix
Note relative au nom USEPA Method 612, Method 8120/8120A
Conditionnement Ampoule en verre ambrée prélimée 2 ml
Concentration or Composition Notes Le certificat d’analyse présente les analytes cibles jusqu’à +/ −2 % de précision, avec un ajustement en fonction de la pureté des matières premières.
Méthodes For USEPA Method 612, 8120, 8120A, 8121
À utiliser avec (équipement) GC, GC/MS, HPLC, LC/MS et autres instruments analytiques
Solvent or Matrix Isooctane
Quantité 1 ml
compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Identifiant produit
  • Chlorinated Hydrocarbons Mix
Mention d'avertissement
  • Dangers
Catégorie de danger
  • Toxicité par aspiration Catégorie 1
  • Cancérogénicité Catégorie 2
  • Liquide inflammable Catégorie 2
  • Corrosion cutanée/irritation cutanée Catégorie 2
  • Toxicité spécifique pour certains organes cibles Catégorie 3
Mention de danger
  • H225-Liquide et vapeurs très inflammables.
  • H304-Peut être mortel en cas d'ingestion et de pénétration dans les voies respiratoires.
  • H315-Provoque une irritation cutanée.
  • H336-Peut provoquer somnolence ou vertiges.
  • H351-Susceptible de provoquer le cancer.
Conseils de prudence
  • P301+P310-EN CAS D'INGESTION: appeler immédiatement un CENTRE ANTIPOISON/un médecin./
  • P303+P361+P353-EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU (ou les cheveux): Enlever immédiatement tous les vêtements contaminés. Rincer la peau à l'eau/Se doucher.
  • P304+P340-EN CAS D'INHALATION: transporter la personne à l'extérieur et la maintenir dans une position où elle peut confortablement respirer.
  • P321-Traitement spécifique (voir sur cette étiquette).
  • P405-Garder sous clef.
  • P501b-Éliminer le contenu/récipient conformément à la réglementation locale/régionale/nationale/internationale.
Informations supplémentaires
  • MIXTURE LIST-Contient: hexachlorobuta-1,3-diene, 1,2,4-trichlorobenzene
Produit exclusivement destiné à un usage en laboratoire
Correction du contenu d'un produit
Nom du produit
Mélange d'hydrocarbures chlorés, SPEX CertiPrep™ >