Learn More
Hach™ Kit d’élimination du chlorure
Pour éliminer les charges de chlorure interférentes dans l’analyse du nitrate ou de la DCO dans les échantillons d’eau ou d’eaux usées. Le kit d’élimination du chlorure Hach™ comprend 25 seringues préchargées avec de l’oxyde d’argent.
Marque: Hach™ LCW925
Code nomenclature Nacres: NB.61
Informations supplémentaires : CAS : 20667-12-3 Poids : 0.02500kg Transport : UN number : 1479 Chem class : 5.1 Pack group : II
Description
Le chlorure (jusqu’à 20 g/l) est précipité sous forme de chlorure d’argent et le précipité est retiré dans un processus simple en 4 étapes :
- Prélever 4 ml d’échantillon dans la seringue avec de l’oxyde d’argent
- Maintenez la seringue dirigée vers le haut et retirez le piston de 0,5 ml de plus pour que l’air soit aspiré
- Faites pivoter/inversez l’échantillon vers le haut et vers le bas pendant 1 min
- Déchargez l’échantillon dans un petit bécher
Spécification
Chlorure | |
Seringue de 10 ml | |
Élimination des charges de chlorure interférentes (par exemple dans l’analyse du nitrate ou de la DCO) | |
Seringues préchargées avec du nitrate d’argent | |
25/boîte | |
4 mL | |
Le chlorure est précipité sous forme de chlorure d’argent |
Nitrate d’argent | |
Seringues préchargées | |
Échantillons d’eau / eaux usées | |
25 | |
jusqu’à 20 g/l | |
Température ambiante : 15 à 25°C | |
1 min |