Learn More
Cloxyfonac, Honeywell Fluka™
Tous les produits Honeywell Fluka Produits
Click to view available options
Quantité:
25 mg
Description
Assurez-vous d’avoir les informations dont vous avez besoin pour démarrer rapidement votre analyse et réussir les audits pertinents :
- Matériaux de référence inorganiques et organiques de haute qualité produits conformément à l’ISO 9001
- Certificat d’analyse (CoA) dans chaque livraison avec date d’expiration et résultats analytiques spécifiques au lot
- Assistance technique gratuite par des experts
Spécification
Spécification
CAS | 6386-63-6 |
Conditionnement | Bouteille en verre |
Quantité | 25 mg |
Point d’éclair | 190.5°C |
À utiliser avec (application) | RÉGULATEURS DE CROISSANCE DES PLANTES |
Forme physique | Solide |
Point d’ébullition | 391.4°C |
Qualité | Étalon analytique |
Correction du contenu d'un produit
Nom du produit
Cloxyfonac, Honeywell Fluka™ >
Vous avez repéré une opportunité d'amélioration ?Partager une correction de contenu