Learn More
Acide chloranilique, 98+ %, Thermo Scientific Chemicals
39.40€ - 424.11€
Identifiants chimiques
CAS 87-88-7
Formule moléculaire C6H2Cl2O4
Poids moléculaire (g/mol) 208.978
Numéro MDL MFCD00001596
Clé InChI IPPWILKGXFOXHO-UHFFFAOYSA-N
Synonyme chloranilic acid, 2,5-dichloro-3,6-dihydroxy-p-benzoquinone, p-chloranilic acid, 2,5-cyclohexadiene-1,4-dione, 2,5-dichloro-3,6-dihydroxy, unii-yj8l3bb7y4, 2,5-dichloro-3,6-dihydroxybenzoquinone, 2,5-dihydroxy-3,6-dichlorobenzoquinone, yj8l3bb7y4, p-quinone, 2,5-dichloro-3,6-dihydroxy, p-benzoquinone, 2,5-dichloro-3,6-dihydroxy
CID PubChem 66604
Nom IUPAC 2,5-dichloro-3,6-dihydroxycyclohexa-2,5-diène-1,4-dione
SMILES C1(=C(C(=O)C(=C(C1=O)Cl)O)Cl)O
Consulter d'autres spécifications
Produits 3
Code produit Marque Quantité Prix Quantité et disponibilité  
Code produit Marque Quantité Prix Quantité et disponibilité  
11448733
Afficher les documents
Thermo Scientific Alfa Aesar
A10493.14
25 g
39.40€
25g
11458733
Afficher les documents
Thermo Scientific Alfa Aesar
A10493.22
100 g
107.54€
100g
11468733
Afficher les documents
Thermo Scientific Alfa Aesar
A10493.36
500 g
424.11€
500g
Description
Description
Chloranilic acid is used in spectrophotometry. It reacts with metal ions to form stable complexes. It is also used as a reactant in the preparation of dimethylbipyridyl complexes and (nonylbenzimidazolylmethyl)benzene. Further, it is used in charge-transfer reactions with metoprolol tartrate. It is also employed in the synthesis of osmium metalla-rectangles with anticancer activity. In addition to this, it has potential antibacterial activities against methicillin-resistant Staphylococcus aureus.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Applications
Lʼacide chloranilique est utilisé en spectrophotométrie. Il réagit avec les ions métalliques pour former des complexes stables. Il est également utilisé comme réactif dans la préparation de complexes de diméthylbipyridyle et de (nonylbenzimidazolyle)benzène. En outre, il est utilisé dans les réactions de transfert de charge avec le tartrate de métoprolol. Il est également employé dans la synthèse de métalla-rectangles dʼosmium avec lʼactivité anticancéreuse. En outre, il témoigne d’activités antibactériennes potentielles contre le Staphylococcus aureus résistant à la méthicilline.
Solubilité
Soluble dans lʼeau chaude et le méthanol. Insoluble dans les solvants organiques.
Remarques
Incompatible avec les agents oxydants forts.
Spécification
Identifiants chimiques
87-88-7
208.978
IPPWILKGXFOXHO-UHFFFAOYSA-N
66604
C1(=C(C(=O)C(=C(C1=O)Cl)O)Cl)O
C6H2Cl2O4
MFCD00001596
chloranilic acid, 2,5-dichloro-3,6-dihydroxy-p-benzoquinone, p-chloranilic acid, 2,5-cyclohexadiene-1,4-dione, 2,5-dichloro-3,6-dihydroxy, unii-yj8l3bb7y4, 2,5-dichloro-3,6-dihydroxybenzoquinone, 2,5-dihydroxy-3,6-dichlorobenzoquinone, yj8l3bb7y4, p-quinone, 2,5-dichloro-3,6-dihydroxy, p-benzoquinone, 2,5-dichloro-3,6-dihydroxy
2,5-dichloro-3,6-dihydroxycyclohexa-2,5-diène-1,4-dione
Spécification
Chloranilic acid
>300°C (decomposition)
MFCD00001596
14,2079
Soluble in hot water and methanol. Insoluble in organic solvents.
C1(=C(C(=O)C(=C(C1=O)Cl)O)Cl)O
208.978
208.99
87-88-7
C6H2Cl2O4
1875040
chloranilic acid, 2,5-dichloro-3,6-dihydroxy-p-benzoquinone, p-chloranilic acid, 2,5-cyclohexadiene-1,4-dione, 2,5-dichloro-3,6-dihydroxy, unii-yj8l3bb7y4, 2,5-dichloro-3,6-dihydroxybenzoquinone, 2,5-dihydroxy-3,6-dichlorobenzoquinone, yj8l3bb7y4, p-quinone, 2,5-dichloro-3,6-dihydroxy, p-benzoquinone, 2,5-dichloro-3,6-dihydroxy
IPPWILKGXFOXHO-UHFFFAOYSA-N
2,5-dichloro-3,6-dihydroxycyclohexa-2,5-diène-1,4-dione
66604
≥98%
Vidéos
Sécurité et traitement
Sécurité et traitement
Déclaration GHS H
H315-H319-H335
Provoque une irritation cutanée.
Provoque une sévère irritation des yeux.
Peut irriter les voies respiratoires.
P261-P264b-P271-P280-P302+P352-P304+P340-P305+P351+P338-P312-P332+P313-P362-P501c
H315-H319-H335
missing translation for 'einecsNumber' : 201-780-7
missing translation for 'rtecsNumber' : DK4005000
missing translation for 'tsca' : Oui
Identifiant produit
  • Chloranilic acid
Mention d'avertissement
  • Attention
Catégorie de danger
  • Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 2
  • Corrosion cutanée/irritation cutanée Catégorie 2
  • Toxicité spécifique pour certains organes cibles Catégorie 3
Mention de danger
  • H315-Provoque une irritation cutanée.
  • H319-Provoque une sévère irritation des yeux.
  • H335-Peut irriter les voies respiratoires.
Conseils de prudence
  • P261-Éviter de respirer les poussières/fumées/gaz/brouillards/vapeurs/ aérosols.
  • P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
  • P302+P352-EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU: Laver abondamment à l'eau/.
  • P305+P351+P338-EN CAS DE CONTACT AVEC LES YEUX: rincer avec précaution à l'eau pendant plusieurs minutes. Enlever les lentilles de contact si la victime en porte et si elles peuvent être facilement enlevées. Continuer à rincer.
Informations supplémentaires
  • MIXTURE LIST-Contient: Chloranilic acid