Learn More
Thermo Scientific Chemicals Chloramphénicol, 98 %
Tous les produits Thermo Scientific Chemicals Produits
Click to view available options
Quantité:
25 g
100 g
500 g
Conditionnement:
Flacon en verre
Conditionnement:
100g
25g
500g
Description
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Acros Organics. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque historique. Le code d’article / de produit Acros Organics d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
Description générale
- Le chloramphénicol est un composé organochloré qui contient un cycle nitrobenzène
- Le chloramphénicol agit comme bactériostatique en liant la sous-unité ribosomale 50S et en empêchant la formation de peptides
- Arrête l’activité de la peptidyltransférase en complexant la sous-unité 50S
Applications
- Destiné aux applications moléculaires et microbiologiques telles que les tests des gènes de résistance aux antibiotiques et les expériences de croissance sélective, ainsi que comme agent de sélection dans la culture cellulaire bactérienne
- Usage exclusivement réservé à la recherche
Spécification
Spécification
| Nom chimique ou matériau | Chloramphenicol |
| Type | Chloramphenicol |
| Point de fusion | 149.0°C to 153.0°C |
| Conditionnement | Flacon en verre |
| Rotation spécifique | + 18.50 (20.50°C c=6,C2H5OH) |
| Quantité | 500 g |
| Plage de pourcentage du dosage | 98% |
| Informations sur la solubilité | Solubility in water: 2.5g/L (25°C). Other solubilities: 150.8 mg/mL propylene glycol, soluble in methanol, ethanol, butanol, acetone and, ethyl acetate - slightly soluble in ether, insoluble in benzene and petroleum ether |
| Poids de la formule | 323.13 |
| Pourcentage de pureté | 98% |
Sécurité et traitement
Identifiant produit
- Chloramphenicol
- Dangers
- Cancérogénicité Catégorie 1B
- H350-Peut provoquer le cancer.
- P201-Se procurer les instructions avant utilisation.
- P308+P313-EN CAS d'exposition prouvée ou suspectée: consulter un médecin.
RUO – Usage exclusivement réservé à la recherche