Learn More
Thermo Scientific Chemicals Chloramphénicol, 98 % Code produit.: 10368030
Thermo Scientific Chemicals Chloramphénicol, 98 %
Code produit. 10368030
25 g, Flacon en verre
Click to view available options
Quantité:
25 g
100 g
500 g
Conditionnement:
Flacon en verre
Code produit. 10368030
Marque: Thermo Scientific Chemicals 227920250
Demander un format en vrac ou personnalisé
Le chloramphénicol, numéro CAS 56-75-7, est une préparation de l’antibiotique semi-synthétique à large spectre.
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Acros Organics. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque historique. Le code d’article / de produit Acros Organics d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
Description générale
  • Le chloramphénicol est un composé organochloré qui contient un cycle nitrobenzène
  • Le chloramphénicol agit comme bactériostatique en liant la sous-unité ribosomale 50S et en empêchant la formation de peptides
  • Arrête l’activité de la peptidyltransférase en complexant la sous-unité 50S
Applications
  • Destiné aux applications moléculaires et microbiologiques telles que les tests des gènes de résistance aux antibiotiques et les expériences de croissance sélective, ainsi que comme agent de sélection dans la culture cellulaire bactérienne
  • Usage exclusivement réservé à la recherche
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 56-75-7
Formule moléculaire C11H12Cl2N2O5
Poids moléculaire (g/mol) 323.126
Numéro MDL MFCD00078159
Clé InChI WIIZWVCIJKGZOK-RKDXNWHRSA-N
Synonyme Chloromycetin, D(-)-threo-2, 2-Dichloro-N-[β-hydroxy-α-(hydroxy-methyl)-p-nitrophenylethyl]acetamide
CID PubChem 5959
ChEBI CHEBI:17698
Nom IUPAC 2,2-dichloro-N-[(1R,2R)-1,3-dihydroxy-1-(4-nitrophényl)propan-2-yl]acétamide
SMILES C1=CC(=CC=C1C(C(CO)NC(=O)C(Cl)Cl)O)[N+](=O)[O-]
Spécification
Nom chimique ou matériau Chloramphenicol
Type Chloramphenicol
Point de fusion 149.0°C to 153.0°C
Conditionnement Flacon en verre
Rotation spécifique + 18.50
Quantité 25 g
Plage de pourcentage du dosage 98%
Informations sur la solubilité Solubility in water: 2.5g/L (25°C). Other solubilities: 150.8 mg/mL propylene glycol, soluble in methanol, ethanol, butanol, acetone and, ethyl acetate - slightly soluble in ether, insoluble in benzene and petroleum ether
Poids de la formule 323.13
Pourcentage de pureté 98%
Certificats
Un numéro de lot est requis pour afficher les résultats sur les certificats. Pour retrouver le numéro de lot sur des commandes passées, utiliser le menu suivi de commande.
5 Réponse(s) trouvée(s)
Numéro de lot Type de certificat Date Catalog Number
Numéro de lotA0468968 Type de certificatCertificat d’analyse Date25/01/2025 Catalog Number227921000,227920250,227925000
Numéro de lotA0463972 Type de certificatCertificat d’analyse Date03/07/2024 Catalog Number227921000,227920250,227925000
Numéro de lotA0458368 Type de certificatCertificat d’analyse Date01/12/2023 Catalog Number227921000,227920250,227925000
Numéro de lotA0456356 Type de certificatCertificat d’analyse Date21/09/2023 Catalog Number227921000,227920250,227925000
Numéro de lotA0451580 Type de certificatCertificat d’analyse Date02/05/2023 Catalog Number227921000,227920250,227925000
compliance-icons
Identifiant produit
  • Chloramphenicol
Mention d'avertissement
  • Dangers
Catégorie de danger
  • Cancérogénicité Catégorie 1B
Mention de danger
  • H350-Peut provoquer le cancer.
Conseils de prudence
  • P201-Se procurer les instructions avant utilisation.
  • P308+P313-EN CAS d'exposition prouvée ou suspectée: consulter un médecin.
RUO – Usage exclusivement réservé à la recherche
Correction du contenu d'un produit
Nom du produit
Thermo Scientific Chemicals Chloramphénicol, 98 % >